Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD105 (Endoglin) Antibodies

          Invitrogen

          CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (MJ7/18), eBioscience™

          Advanced Verification
          25 Published Figures
          46 References
          View all (110) CD105 (Endoglin) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (MJ7/18), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (25)
          • Advanced Verification (1)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD105 (Endoglin) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 28

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD105 (Endoglin) Antibody (14-1051-82) in WB

          Western blot was performed using CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (MJ7/18), eBioscience™ (Product # 14-1051-82) and a ~ 70 kDa band corresponding to CD105 (Endoglin) was observed in mouse lung which is reported to be positive but not in mouse skeletal muscle. Tissue extracts (40 µg lysate) of mouse lung (Lane 1) and mouse skeletal muscle (Lane 2) were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0322BOX), 12 well. Resolved proteins were then transferred onto a nitrocellulose membrane (Product # IB23002) by iBlo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD105 (Endoglin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry, ELISA (Flow, ELISA)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD105 (Endoglin) Antibody

          Product Details

          14-1051-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 24 publications 24 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MJ7/18

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467414

          Product Specific Information

          Description: The MJ7/18 monoclonal antibody reacts with the mouse CD105 molecule, also known as Endoglin. This 90 kDa disulfide-linked homodimer is expressed by vascular endothelial cells. It is suggested that CD105 functions in adhesion and embryonic angiogenesis.

          Applications Reported: The MJ7/18 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting (WB), and immunohistochemical staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: The MJ7/18 antibody has been tested by flow cytometric analysis of bEnd.3 cells or mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD105 or Endoglin is a Type I transmembrane protein, which is highly expressed on human vascular endothelial cells. It exists on an O- and N-glycosylated homodimer. Up regulation of endoglin expression has been demonstrated in tumor vasculature and proliferating cells, suggesting that it is a proliferation associated endothelial marker. CD105 binds to TGF beta 1 and 3 with high affinity but not to TGF beta 2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD105; Cell surface MJ7/18 antigen; Endoglin; ORW; transmembrane glycoprotein

          View more View less

          Gene Aliases: AI528660; AI662476; CD105; Edg; Endo; Eng; S-endoglin

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q63961

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 13805

          View more View less

          Function(s)
          transforming growth factor beta-activated receptor activity transforming growth factor beta receptor, cytoplasmic mediator activity type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding galactose binding glycosaminoglycan binding type I transforming growth factor beta receptor binding BMP binding protein homodimerization activity transforming growth factor beta binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping positive regulation of systemic arterial blood pressure cell migration involved in endocardial cushion formation regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation cell adhesion transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway heart development positive regulation of gene expression positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation cell migration regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system vasculogenesis extracellular matrix disassembly negative regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway negative regulation of protein autophosphorylation positive regulation of collagen biosynthetic process intracellular signal transduction wound healing positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smooth muscle tissue development artery morphogenesis venous blood vessel morphogenesis cell motility negative regulation of nitric-oxide synthase activity cell chemotaxis negative regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation extracellular matrix constituent secretion detection of hypoxia
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline