Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CDK6 Antibodies

          Proteintech

          CDK6 Polyclonal Antibody

          152 References
          View all (28) CDK6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CDK6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          CDK6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDK6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CDK6 Antibody (14052-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol ) fixed HeLa cells using 14052-1-AP (CDK6 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CDK6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CDK6 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CDK6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          14052-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 132 publications 132 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CDK6 Fusion Protein Ag5275 (1-326 aa encoded by BC027989)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.17 mg/mL

          Amount

          25.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MEKDGLCRA DQQYECVAEI GEGAYGKVFK ARDLKNGGRF VALKRVRVQT GEEGMPLSTI REVAVLRHLE TFEHPNVVRL FDVCTVSRTD RETKLTLVFE HVDQDLTTYL DKVPEPGVPT ETIKDMMFQL LRGLDFLHSH RVVHRDLKPQ NILVTSSGQI KLADFGLARI YSFQMALTSV VVTLWYRAPE VLLQSSYATP VDLWSVGCIF AEMFRRKPLF RGSSDVDQLG KILDVIGLPG EEDWPRDVAL PRQAFHSKSA QPIEKFVTDI DELGKDLLLK CLTFNPAKRI SAYSALSHPY FQDLERCKEN LDSHLPPSQN TSELNTA (1-326 aa encoded by BC027989)

          Target Information

          CDK6 functions as a cell-cycle initiator protein. This protein is coexpressed and copurified with CyclinD1. They are critical regulators of cell cycle progression. The prototype member of this family, p34cdc2, and a related protein cdk2, function late in the cycle while cdk4 and cdk6 are critically involved in G1 to S progression. CDK6 is essential for cell proliferation within the dentate gyrus of the hippocampus and the cuventricular zone of the lateral ventricles. Mutations in the gene results in microcephaly 12, primary, autosomal recessive (MCPH12).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cell division protein kinase 6; CR2 protein kinase; CRK2; Cyclin-dependent kinase 6; MGC59692; Serine/threonine-protein kinase PLSTIRE; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 5830411I20; AI504062; CDK6; CDKN6; Crk2; MCPH12; PLSTIRE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00534, (Mouse) Q64261

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1021, (Rat) 114483, (Mouse) 12571

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity cyclin binding FBXO family protein binding protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cell-matrix adhesion hematopoietic progenitor cell differentiation type B pancreatic cell development cellular response to DNA damage stimulus signal transduction Notch signaling pathway negative regulation of cell proliferation response to virus regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle regulation of gene expression positive regulation of gene expression astrocyte development dentate gyrus development lateral ventricle development hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation in thymus gliogenesis regulation of cell proliferation cell dedifferentiation negative regulation of cell differentiation negative regulation of myeloid cell differentiation regulation of erythrocyte differentiation negative regulation of monocyte differentiation negative regulation of osteoblast differentiation negative regulation of cell cycle positive regulation of fibroblast proliferation generation of neurons negative regulation of epithelial cell proliferation cell division regulation of cell cycle hematopoietic stem cell differentiation regulation of hematopoietic stem cell differentiation regulation of cell motility negative regulation of cellular senescence protein phosphorylation phosphorylation cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline