Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • IRGC Antibodies

          Proteintech

          IRGC Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (6) IRGC antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IRGC Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IRGC Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IRGC Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IRGC Antibody (14090-1-AP) in WB

          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 14090-1-AP) (IRGC antibody) at dilution of 1:1,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IRGC Antibody in Western Blot (WB)
          IRGC Antibody in Western Blot (WB)
          IRGC Antibody in Western Blot (WB)
          IRGC Polyclonal Antibody

          Product Details

          14090-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          IRGC Fusion Protein Ag5279 (1-463 aa encoded by BC066939)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.16 mg/mL

          Amount

          24 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MATSKLPVV PGEEENTILM AKERLEALRT AFESGDLPQA ASHLQELLAS TESIRLEVGV TGESGAGKSS LINALRGLEA EDPGAALTGV METTMQPSPY PHPQFPDVTL WDLPGAGSPG CPADKYLKQV DFSRYDFFLL VSPRRCGAVE TRLAAEILCQ GKKFYFVRTK VDEDLAATRT QRPSGFREAA VLQEIRDHCA ERLREAGVAD PRIFLVSNLS PARYDFPTLV STWEHDLPSH RRHAGLLSLP DISLEALQKK KAMLQEQVLK TALVLGVIQA LPVPGLAAAY DDALLIHSLR GYHRSFGLDD DSLAKLAEQV GKQAGDLRSV IRSPLANEVS PETVLRLYSQ SSDGAMRVAR AFERGIPVFG TLVAGGISFG AVYTMLQGCL NEMAEDAQRV RIKALEDDEP QPEVSLEVAS DNGVEKGGSG EGGGEEAPLS TCRKLGLLLK YILDSWKKHD SEEK (1-463 aa encoded by BC066939)

          Target Information

          Immunity-related GTPases (IRG) (also known as p47 GTPases) are a family of GTPase proteins found in vertebrates, which play critical roles in mediating innate resistance to intracellular pathogens. IRG genes have been found in a number of mammals and lower species including mice, rats, zebrafish and humans. Most of the mouse genes contain interferon-stimulated response elements which mediate transcriptional activation by IFNs. In humans, only two IRG genes have been found: human IRGC encodes a full-length IRG protein that, like the mouse homologue, is constitutively expressed in testis, while human IRGM encodes a considerably truncated protein that is constitutively expressed in cultured cells including some macrophage cell lines. As the two human genes IRGC and IRGM are not subject to IFN control, it has been suggested that the host resistance mechanism supported by IRG proteins in the mouse is lacking in humans.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cinema 1; Immunity-related GTPase cinema 1; immunity-related GTPase family, cinema 1; interferon inducible GTPase 5; interferon inducible GTPase family member 5; interferon-gamma-inducible GTPase IFGGE protein; Interferon-inducible GTPase 5

          View more View less

          Gene Aliases: CINEMA; F630044M05Rik; Gm1102; Gm474; IFGGE; IIGP5; IRGC; IRGC1; R30953_1; RGD1311107

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q6NXR0, (Rat) Q6AYF9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 56269, (Rat) 308428, (Mouse) 210145

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding hydrolase activity molecular_function
          Process(es)
          biological_process positive regulation of sperm motility metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline