Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRIM24 Antibodies

          Proteintech

          TRIM24 Polyclonal Antibody

          53 References
          View all (25) TRIM24 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRIM24 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          TRIM24 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRIM24 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRIM24 Antibody (14208-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 10% Formaldehyde ) fixed HeLa cells using 14208-1-AP (TRIM24 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRIM24 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRIM24 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRIM24 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM24 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TRIM24 Polyclonal Antibody

          Product Details

          14208-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 24 publications 24 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 5 publications 5 publications

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          TRIM24 Fusion Protein Ag5417 (701-1050 aa encoded by BC028689)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.27 mg/mL

          Amount

          40.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SKPAGADST HKVPVVMLEP IRIKQENSGP PENYDFPVVI VKQESDEESR PQNANYPRSI LTSLLLNSSQ SSTSEETVLR SDAPDSTGDQ PGLHQDNSSN GKSEWLDPSQ KSPLHVGETR KEDDPNEDWC AVCQNGGELL CCEKCPKVFH LSCHVPTLTN FPSGEWICTF CRDLSKPEVE YDCDAPSHNS EKKKTEGLVK LTPIDKRKCE RLLLFLYCHE MSLAFQDPVP LTVPDYYKII KNPMDLSTIK KRLQEDYSMY SKPEDFVADF RLIFQNCAEF NEPDSEVANA GIKLENYFEE LLKNLYPEKR FPKPEFRNES EDNKFSDDSD DDFVQPRKKR LKSIEERQLL K (701-1050 aa encoded by BC028689)

          Target Information

          The protein encoded by this gene mediates transcriptional control by interaction with the activation function 2 (AF2) region of several nuclear receptors, including the estrogen, retinoic acid, and vitamin D3 receptors. The protein localizes to nuclear bodies and is thought to associate with chromatin and heterochromatin-associated factors. The protein is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains - a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2 - and a coiled-coil region. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ab2-427; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24; RING finger protein 82; RING-type E3 ubiquitin transferase TIF1-alpha; TIF1-alpha; Transcription intermediary factor 1-alpha; transcriptional intermediary factor 1; transcriptional intermediary factor 1, alpha; Tripartite motif-containing protein 24; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A130082H20Rik; AI447469; D430004I05Rik; hTIF1; PTC6; RNF82; TF1A; TIF1; TIF1-alpha; TIF1A; TIF1ALPHA; TRIM24

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15164, (Mouse) Q64127

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8805, (Rat) 500084, (Mouse) 21848

          View more View less

          Function(s)
          p53 binding DNA binding chromatin binding transcription coactivator activity protein kinase activity ubiquitin-protein transferase activity receptor binding protein binding zinc ion binding transferase activity ligand-dependent nuclear receptor binding estrogen response element binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ubiquitin protein ligase activity histone H3K23ac reader activity molecular_function methylated histone binding lysine-acetylated histone binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
          Process(es)
          chromatin organization transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression protein ubiquitination protein catabolic process regulation of protein stability regulation of apoptotic process response to peptide hormone negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation calcium ion homeostasis regulation of vitamin D receptor signaling pathway cellular response to estrogen stimulus regulation of signal transduction by p53 class mediator protein phosphorylation negative regulation of cell proliferation protein autophosphorylation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of nucleic acid-templated transcription
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline