Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VAPB Antibodies

          Proteintech

          VAPB Polyclonal Antibody

          37 References
          View all (19) VAPB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VAPB Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (20)
          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 20

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VAPB Antibody (14477-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using VAPB antibody (Product # 14477-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VAPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Western Blot (WB)
          VAPB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          VAPB Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          VAPB Polyclonal Antibody

          Product Details

          14477-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 25 publications 25 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 7 publications 7 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 2 publications 2 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          VAPB Fusion Protein Ag5857 (31-180 aa encoded by BC001712)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: KLGNPTDRN VCFKVKTTAP RRYCVRPNSG IIDAGASINV SVMLQPFDYD PNEKSKHKFM VQSMFAPTDT SDMEAVWKEA KPEDLMDSKL RCVFELPAEN DKPHDVEINK IISTTASKTE TPIVSKSLSS SLDDTEVKKV MEECKRLQGE V (31-180 aa encoded by BC001712)

          Target Information

          Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C is a protein that in humans is encoded by the VAPB gene. The VAPB gene is found on the 20th human chromosome. The protein encoded by this gene is a type IV membrane protein found in plasma and intracellular vesicle membranes. The encoded protein is found as a homodimer and as a heterodimer with VAPA. This protein also can interact with VAMP1 and VAMP2 and may be involved in vesicle trafficking.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ALS 8; ALS8VAMP-B/VAMP-C; splice variant of VAPB; unnamed protein product; vamp; VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C; Vamp 33b; VAMP B; VAMP B VAMP C; VAMP B/VAMP C; VAMP C; VAMP-associated 33 kDa protein; VAMP-associated protein 33b; VAMP-associated protein B; VAMP-B; VAMP-B/VAMP-C; VAMP-C; VAMPB; VAMPB/VAMPC; VAMPC; VAP 33b; VAP B; VAP B/VAP C; VAP C; VAP-33; VAP-B; VAP-B/VAP-C; VAP-C; VAPB/VAPC; VAPC; vesicle-associated membrane protein, associated protein B and C; Vesicle-associated membrane protein-associated protein B; Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C

          View more View less

          Gene Aliases: AI225786; AI840687; AI848259; ALS8; D2Abb2e; R75548; UNQ484/PRO983; VAMP-B; Vamp33b; VAP-B; VAP33b; VAPB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O95292, (Rat) Q9Z269

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9217, (Rat) 60431, (Mouse) 56491

          View more View less

          Function(s)
          protein binding microtubule binding enzyme binding FFAT motif binding protein homodimerization activity protein anchor cadherin binding protein heterodimerization activity beta-tubulin binding molecular_function membrane traffic protein membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          cellular calcium ion homeostasis ER to Golgi vesicle-mediated transport response to unfolded protein endoplasmic reticulum organization viral release from host cell cholesterol transport endoplasmic reticulum unfolded protein response IRE1-mediated unfolded protein response negative regulation by host of viral release from host cell negative regulation by host of viral genome replication positive regulation by host of viral genome replication modulation by host of viral RNA genome replication positive regulation of viral genome replication negative regulation by virus of viral protein levels in host cell endoplasmic reticulum-plasma membrane tethering COPII-coated vesicle budding endoplasmic reticulum membrane organization activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response biological_process modulation by virus of host morphology or physiology positive regulation by host of viral release from host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline