Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SLC22A12 Antibodies

          Proteintech

          URAT1 Polyclonal Antibody

          57 References
          View all (7) SLC22A12 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite URAT1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          URAT1 Antibody (14937-1-AP) in WB

          Mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 14937-1-AP) Urat1 antibody at dilution of 1:1,500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          URAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          URAT1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          14937-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 51 publications 51 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          URAT1 Fusion Protein Ag6770 (4-351 aa encoded by BC053348)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.57 mg/mL

          Amount

          85.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody recognizes the native and glycosylated URAT1 between 65 and 70 kDa as well as the truncated 40 kDa protein.

          Immunogen sequence: SELLDLVGG LGRFQVLQTM ALMVSIMWLC TQSMLENFSA AVPSHRCWAP LLDNSTAQAS ILGSLSPEAL LAISIPPGPN QRPHQCRRFR QPQWQLLDPN ATATSWSEAD TEPCVDGWVY DRSIFTSTIV AKWNLVCDSH ALKPMAQSIY LAGILVGAAA CGPASDRFGR RLVLTWSYLQ MAVMGTAAAF APAFPVYCLF RFLLAFAVAG VMMNTGTLLM EWTAARARPL VMTLNSLGFS FGHGLTAAVA YGVRDWTLLQ LVVSVPFFLC FLYSWWLAES ARWLLTTGRL DWGLQELWRV AAINGKGAVQ DTLTPEVLLS AMREELSMGQ PPASLGTLLR MPGLRFRTC (4-351 aa encoded by BC053348 )

          Target Information

          SLC22A12 is required for efficient urate re-absorption in the kidney. SLC22A12 regulates blood urate levels. SLC22A12 mediates saturable urate uptake by facilitating the exchange of urate against organic anions.The protein encoded by this gene is a urate transporter and urate-anion exchanger which regulates the level of urate in the blood. This protein is an integral membrane protein primarily found in kidney. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Organic anion transporter 4-like protein; Renal-specific transporter; RST; solute carrier family 22 (organic anion/cation transporter), member 12; solute carrier family 22 (organic anion/urate transporter), member 12; solute carrier family 22 (organic cation transporter)-like 2; Solute carrier family 22 member 12; unnamed protein product; URAT1; Urate anion exchanger 1; urate anion transporter 1; urate transporter 1; Urate:anion antiporter SLC22A12

          View more View less

          Gene Aliases: AI987855; hURAT1; OAT4L; OATL4; RST; SLC22A12; Slc22al2; UAT; UNQ6453/PRO34004; URAT1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96S37, (Rat) Q3ZAV1, (Mouse) Q8CFZ5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 100520540, (Human) 116085, (Rat) 365398, (Mouse) 20521

          View more View less

          Function(s)
          urate transmembrane transporter activity transmembrane transporter activity PDZ domain binding molecular_function protein binding secondary carrier transporter
          Process(es)
          ion transport response to xenobiotic stimulus organic anion transport urate transport cellular homeostasis cellular response to insulin stimulus urate metabolic process transmembrane transport urate salt excretion biological_process organic acid transport response to drug transport organic acid transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline