Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • UQCRQ Antibodies

          Proteintech

          UQCRQ Polyclonal Antibody

          9 References
          View all (9) UQCRQ antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite UQCRQ Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          UQCRQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          UQCRQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          UQCRQ Antibody (14975-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 10% Formaldehyde ) fixed HepG2 cells using 14975-1-AP (UQCRQ antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          UQCRQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          UQCRQ Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          UQCRQ Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UQCRQ Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UQCRQ Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UQCRQ Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UQCRQ Antibody in Western Blot (WB)
          UQCRQ Antibody in Western Blot (WB)
          UQCRQ Antibody in Western Blot (WB)
          UQCRQ Antibody in Western Blot (WB)
          UQCRQ Antibody in Western Blot (WB)
          UQCRQ Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          UQCRQ Polyclonal Antibody

          Product Details

          14975-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          UQCRQ Fusion Protein Ag6886 (1-82 aa encoded by BC001390)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MGREFGNLT RMRHVISYSL SPFEQRAYPH VFTKGIPNVL RRIRESFFRV VPQFVVFYLI YTWGTEEFER SKRKNPAAYE NDK (1-82 aa encoded by BC001390)

          Target Information

          This gene encodes a ubiquinone-binding protein of low molecular mass. This protein is a small core-associated protein and a subunit of ubiquinol-cytochrome c reductase complex III, which is part of the mitochondrial respiratory chain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Complex III subunit 8; complex III subunit VII; Complex III subunit VIII; Cytochrome b-c1 complex subunit 8; Low molecular mass ubiquinone-binding protein; low molecular mass ubiquinone-binding protein (9.5kD); low molecular mass ubiquinone-binding protein (Qpc-pending); ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein; Ubiquinol-cytochrome c reductase complex 9.5 kDa protein; Ubiquinol-cytochrome c reductase complex ubiquinone-binding protein QP-C; ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII, 9.5kDa; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1100001F06Rik; 1500040F11Rik; 5830407L17Rik; 9.5kDa; AA959903; c1502; MC3DN4; QCR8; QP-C; QPC; UQCR7; Uqcrb; UQCRQ

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14949, (Mouse) Q9CQ69, (Rat) Q7TQ16

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 27089, (Mouse) 22272, (Rat) 497902

          View more View less

          Function(s)
          molecular_function ubiquinol-cytochrome-c reductase activity oxidoreductase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c subthalamus development pons development cerebellar Purkinje cell layer development hippocampus development thalamus development hypothalamus development pyramidal neuron development midbrain development cellular respiration transport biological_process oxidation-reduction process hydrogen ion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline