Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PI4K2A Antibodies

          Proteintech

          PI4K2A Polyclonal Antibody

          3 References
          View all (5) PI4K2A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PI4K2A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PI4K2A Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PI4K2A Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PI4K2A Antibody (15318-1-AP) in WB

          HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 15318-1-AP) (PI4K2A antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PI4K2A Antibody in Western Blot (WB)
          PI4K2A Antibody in Western Blot (WB)
          PI4K2A Antibody in Western Blot (WB)
          PI4K2A Polyclonal Antibody

          Product Details

          15318-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PI4K2A Fusion Protein Ag7564 (131-479 aa encoded by BC003167)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: YQGSSGSYF VKDPQGRIIA VFKPKNEEPY GHLNPKWTKW LQKLCCPCCF GRDCLVLNQG YLSEAGASLV DQKLELNIVP RTKVVYLASE TFNYSAIDRV KSRGKRLALE KVPKVGQRFN RIGLPPKVGS FQLFVEGYKD ADYWLRRFEA EPLPENTNRQ LLLQFERLVV LDYIIRNTDR GNDNWLIKYD CPMDSSSSRD TDWVVVKEPV IKVAAIDNGL AFPLKHPDSW RAYPFYWAWL PQAKVPFSQE IKDLILPKIS DPNFVKDLEE DLYELFKKDP GFDRGQFHKQ IAVMRGQILN LTQALKDNKS PLHLVQMPPV IVETARSHQR SSSESYTQSF QSRKPFFSWW (131-479 aa encoded by BC003167)

          Target Information

          PI4K2A (PI4K2 alpha) lipid kinase or phosphatidylinositol 4-kinase type 2 alpha is involved in the formation of phosphatidylinositolpolyphosphates (PtdInsPs) which are centrally involved in many biologic processes ranging from cell growth and organization of the actin cytoskeleton to endo- and exocytosis. PI4K2A phosphorylates PtdIns at the D-4 position which is an essential step in the biosynthesis of PtdInsPs. PI4K2A is a novel regulator of tumor growth by its action on angiogenesis and HIF-1alpha regulation. PI4K2A generates PtdIns4P-rich domains within the Golgi which regulate targeting of clathrin adaptor AP-1 complexes. PI4K2A is also required for Wnt to regulate LRP6 phosphorylation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 55 kDa type II phosphatidylinositol 4-kinase; null; phosphatidylinositol 4-kinase; Phosphatidylinositol 4-kinase type 2-alpha; phosphatidylinositol 4-kinase type II; phosphatidylinositol 4-kinase type II (PI4KII); Phosphatidylinositol 4-kinase type II-alpha

          View more View less

          Gene Aliases: NEDMSB; Pi4k2; PI4K2A; PI4KII; PIK42A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BTU6, (Mouse) Q2TBE6, (Rat) Q99M64

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 55361, (Mouse) 84095, (Rat) 114554

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding 1-phosphatidylinositol 4-kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity AP-3 adaptor complex binding phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor protein complex binding kinase
          Process(es)
          lipid metabolic process phosphatidylinositol biosynthetic process Golgi organization endosome organization phosphatidylinositol phosphorylation basophil degranulation phosphorylation mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline