Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD57 Antibodies

          Invitrogen

          CD57 Monoclonal Antibody (TB01 (TBO1)), Functional Grade, eBioscience™

          7 Published Figures
          13 References
          View all (38) CD57 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD57 Monoclonal Antibody (TB01 (TBO1)), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (7)
          CD57 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD57 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD57 Antibody (16-0577-85) in ICC/IF, Flow

          Autophagy 2012 - Figure 6. Levels of gammaH2AX foci in senescent T cells with low autophagy. PBMCs from three healthy donors were bead sorted for CD8 + T cells and stained for CD57 gammaH2AX, LC3 and Lyso-ID and run on ImageStream. (A) Representative BDS overlay histogram for CD8 + CD57 + (red) for CD8 + CD57 - (green) depicts the low and high autophagy gates. (B) Bar graph showing proportion of CD8 + CD57 +/- lymphocytes w... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD57 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD57 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          CD57 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD57 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD57 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD57 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD57 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          16-0577-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 11 publications 11 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TB01 (TBO1)

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1944388

          Product Specific Information

          Description: This TB01 monoclonal antibody reacts with human CD57 (also known as HNK-1 and Leu-7), a 110-kDa cell surface glycoprotein expressed on a subset of natural killer (NK) cells and NK T cells.

          Applications Reported: This TB01 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This TB01 (TBO1) antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          CD57, also known as HNK-1 and Leu-7, is an oligosaccharide antigenic determinant present on a variety of polypeptides, lipids, and chondroitin sulphate proteoglycans. Its function is poorly understood. CD57 is expressed on a subset of natural killer (NK) cells and NK T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B3GAT1; Beta-1,3-glucuronyltransferase 1; Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1; GlcAT-P; GlcUAT-P; Glucuronosyltransferase P; HNK-1; Leu-7; LEU7 antigen; UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B3GAT1; CD57; GLCATP; GLCUATP; HNK1; LEU7; NK-1; NK1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9P2W7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 27087

          View more View less

          Function(s)
          protein binding galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase activity transferase activity metal ion binding
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process glycosaminoglycan biosynthetic process protein glycosylation visual learning chondroitin sulfate proteoglycan biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline