Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HEXB Antibodies

          Proteintech

          HEXB Polyclonal Antibody

          9 References
          View all (9) HEXB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HEXB Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          HEXB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          HEXB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HEXB Antibody (16229-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human kidney using 16229-1-AP (HEXB antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HEXB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HEXB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HEXB Antibody in Western Blot (WB)
          HEXB Antibody in Western Blot (WB)
          HEXB Antibody in Western Blot (WB)
          HEXB Antibody in Western Blot (WB)
          HEXB Antibody in Western Blot (WB)
          HEXB Antibody in Western Blot (WB)
          HEXB Polyclonal Antibody

          Product Details

          16229-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          HEXB Fusion Protein Ag8683 (1-332 aa encoded by BC017378)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.35 mg/mL

          Amount

          52.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MELCGLGLP RPPMLLALLL ATLLAAMLAL LTQVALVVQV AEAARAPSVS AKPGPALWPL PLSVKMTPNL LHLAPENFYI SHSPNSTAGP SCTLLEEAFR RYHGYIFGFY KWHHEPAEFQ AKTQVQQLLV SITLQSECDA FPNISSDESY TLLVKEPVAV LKANRVWGAL RGLETFSQLV YQDSYGTFTI NESTIIDSPR FSHRGILIDT SRHYLPVKII LKTLDAMAFN KFNVLHWHIV DDQSFPYQSI TFPELSNKGS YSLSHVYTPN DVRMVIEYAR LRGIRVLPEF DTPGHTLSWG KGQKDLLTPC YSRQNKLDSF GPINPTLNTT YSF (1-332 aa encoded by BC017378)

          Target Information

          Hexosaminidase B (HEXB), also designated beta-hexosaminidase B, is a Hexosaminidase B (HEXB), also designated b-hexosaminidase B, is a tetramer of two b-A and two b-B chains and is found in the lysosomes of cells. Sandhoff disease (SD), also known as GM2-gangliosidosis type II, is caused by mutations in the HEXB gene that affect the b subunit. These mutations disrupt the activity of HEXB and HEXA, which prevents the breakdown of GM2 ganglioside, a fatty material found in the brain, therby rendering both the HEXA and HEXB enzymes deficient. SD is a rare autosomal recessive disorder characterized by an accumulation of GM2 ganglioside, which causes progressive destruction of the central nervous system. Sandhoff disease is similar to Tay-Sachs disease, which is caused by mutations in the HEXA gene, although SD is more severe.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: beta-hexosaminidase beta-subunit; Beta-hexosaminidase subunit beta; Beta-N-acetylhexosaminidase subunit beta; Cervical cancer proto-oncogene 7 protein; epididymis luminal protein 248; epididymis secretory protein Li 111; epididymis secretory sperm binding protein; HCC-7; hexosaminidase B (beta polypeptide); Hexosaminidase subunit B; N-acetyl-beta-glucosaminidase prepro-polypeptide; N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit beta

          View more View less

          Gene Aliases: ENC-1AS; HCC7; HEL-248; HEL-S-111; HEXB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07686, (Mouse) P20060, (Rat) Q6AXR4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3074, (Mouse) 15212, (Rat) 294673

          View more View less

          Function(s)
          hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds beta-N-acetylhexosaminidase activity protein binding acetylglucosaminyltransferase activity hexosaminidase activity beta-N-acetylglucosaminidase activity hydrolase activity hydrolase activity, acting on glycosyl bonds carbohydrate binding identical protein binding macromolecular complex binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity glycosidase
          Process(es)
          skeletal system development carbohydrate metabolic process N-acetylglucosamine metabolic process N-glycan processing lipid metabolic process glycosphingolipid metabolic process ganglioside catabolic process cellular calcium ion homeostasis lysosome organization single fertilization penetration of zona pellucida sensory perception of sound locomotory behavior male courtship behavior regulation of cell shape phospholipid biosynthetic process oligosaccharide catabolic process regulation of metabolic process lipid storage sexual reproduction glycosaminoglycan metabolic process chondroitin sulfate catabolic process dermatan sulfate catabolic process hyaluronan catabolic process myelination astrocyte cell migration positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter oogenesis neuromuscular process controlling balance neuromuscular process neuron cellular homeostasis carbohydrate derivative metabolic process metabolic process regulation of cellular metabolic process cellular protein metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline