Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Villin Antibodies

          Proteintech

          Villin Polyclonal Antibody

          8 References
          View all (52) Villin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Villin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          Villin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Villin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Villin Antibody (16488-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of COLO 320 cells using 16488-1-AP (Villin antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Villin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Villin Antibody in Western Blot (WB)
          Villin Antibody in Western Blot (WB)
          Villin Antibody in Western Blot (WB)
          Villin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Villin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Villin Polyclonal Antibody

          Product Details

          16488-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:8,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Villin Fusion Protein Ag9610 (1-350 aa encoded by BC017303)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MTKLSAQVK GSLNITTPGL QIWRIEAMQM VPVPSSTFGS FFDGDCYIIL AIHKTASSLS YDIHYWIGQD SSLDEQGAAA IYTTQMDDFL KGRAVQHREV QGNESEAFRG YFKQGLVIRK GGVASGMKHV ETNSYDVQRL LHVKGKRNVV AGEVEMSWKS FNRGDVFLLD LGKLIIQWNG PESTRMERLR GMTLAKEIRD QERGGRTYVG VVDGENELAS PKLMEVMNHV LGKRRELKAA VPDTVVEPAL KAALKLYHVS DSEGNLVVRE VATRPLTQDL LSHEDCYILD QGGLKIYVWK GKKANEQEKK GAMSHALNFI KAKQYPPSTQ VEVQNDGAES AVFQQLFQKW T (1-350 aa encoded by BC017303)

          Target Information

          Villin is part of cytoskeleton associated with the microvillar actin core bundle of gastrointestinal and renal brush border. It can interact with actin in a Ca2+ and phosphoinositide-regulated manner. Villin is a very specific marker for adenocarcinomas of the gastrointestinal tract and the pancreas. It is also expressed in some Merkel cell tumor and adenocarcinoma of the lung, prostate, ovarian and kidney.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: OTTHUMP00000207159; unnamed protein product; Villin-1

          View more View less

          Gene Aliases: D2S1471; VIL; VIL1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09327, (Mouse) Q62468

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7429, (Mouse) 22349, (Rat) 316521

          View more View less

          Function(s)
          actin binding calcium ion binding protein binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding lysophosphatidic acid binding identical protein binding protein homodimerization activity cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process actin filament binding metal ion binding molecular_function non-motor actin binding protein
          Process(es)
          intestinal D-glucose absorption apoptotic process cytoskeleton organization actin filament organization epidermal growth factor receptor signaling pathway actin polymerization or depolymerization regulation of cell shape response to bacterium positive regulation of epithelial cell migration actin filament polymerization actin filament depolymerization positive regulation of cell migration positive regulation of actin filament depolymerization epithelial cell differentiation positive regulation of actin filament bundle assembly regulation of microvillus length cellular response to hepatocyte growth factor stimulus positive regulation of multicellular organism growth positive regulation of cellular component biogenesis actin filament severing barbed-end actin filament capping regulation of actin nucleation actin filament capping cytoplasmic actin-based contraction involved in cell motility regulation of wound healing protein-containing complex assembly cellular response to epidermal growth factor stimulus positive regulation of lamellipodium organization terminal web assembly positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of lamellipodium morphogenesis positive regulation of lamellipodium morphogenesis microvillus assembly negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process actin nucleation positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline