Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD14 Antibodies

          Invitrogen

          CD14 Monoclonal Antibody (Sa2-8), APC, eBioscience™

          29 Published Figures
          32 References
          View all (235) CD14 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD14 Monoclonal Antibody (Sa2-8), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (29)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 30

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD14 Antibody (17-0141-82) in Flow

          Staining of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control APC (Product # 17-4321-81) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD14 APC (purple histogram). Cells in the large scatter population were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          17-0141-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 31 publications 31 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Sa2-8

          Conjugate

          APC APC APC
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_469352

          Product Specific Information

          Description: The Sa2-8 monoclonal antibody reacts with mouse CD14, a 53-55 kDa GPI-linked glycoprotein. CD14 is a receptor for the complexes of LPS and LBP (LPS-Binding Protein) and is shown to associate with Toll-Like Receptor 4 (TLR4) and participate in the signaling and cellular response to bacterial LPS. In mouse, CD14 is expressed on the surface of macrophages and under certain conditions is also found in the serum in a secreted form. Sa2-8 has weak antagonistic activity (in NF-kappaB activation or TNF alpha production with LPS stimulation).

          Applications Reported: The Sa2-8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Sa2-8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD 14; CD14; cd14 monocyte; LPSR antibody; Monocyte differentiation antigen CD14; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14

          View more View less

          Gene Aliases: Cd14

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P10810

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12475

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding lipoteichoic acid binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          response to molecule of bacterial origin immune system process inflammatory response positive regulation of tumor necrosis factor production response to tumor necrosis factor innate immune response positive regulation of endocytosis positive regulation of cytokine secretion cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline