Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GM-CSF Antibodies

          Proteintech

          GM-CSF Polyclonal Antibody

          18 References
          View all (89) GM-CSF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GM-CSF Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (21)
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GM-CSF Antibody (17762-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using (Product # 17762-1-AP) (GM-CSF antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GM-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          GM-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          GM-CSF Antibody in Western Blot (WB)
          GM-CSF Polyclonal Antibody

          Product Details

          17762-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          GM-CSF Fusion Protein Ag12142 (1-144 aa encoded by BC108724)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.23 mg/mL

          Amount

          34.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MWLQSLLLL GTVACSISAP ARSPSPSTQP WEHVNAIQEA RRLLNLSRDT AAEMNETVEV ISEMFDLQEP TCLQTRLELY KQGLRGSLTK LKGPLTMMAS HYKQHCPPTP ETSCATQIIT FESFKENLKD FLLVIPFDCW EPVQE (1-144 aa encoded by BC108724)

          Target Information

          The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); Colony-stimulating factor; CSF; GM-CSF; granulocyte macrophage colony stimulating factor; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; granulocyte/macrophage colony-stimulating factor; M-GM-CSF; MGC131935; MGC138897; MGC151255; MGC151257; molgramostim; Molgramostin; Sargramostim

          View more View less

          Gene Aliases: CSF; CSF2; GMCSF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04141

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1437

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity granulocyte macrophage colony-stimulating factor receptor binding protein binding growth factor activity
          Process(es)
          histamine secretion embryonic placenta development immune response signal transduction JAK-STAT cascade cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of signal transduction regulation of gene expression positive regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation myeloid cell differentiation neutrophil differentiation monocyte differentiation macrophage differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of interleukin-23 production response to silicon dioxide response to fluid shear stress granulocyte-macrophage colony-stimulating factor signaling pathway epithelial fluid transport regulation of cell proliferation myeloid dendritic cell differentiation regulation of circadian sleep/wake cycle, sleep negative regulation of transcription, DNA-templated regulation of developmental process positive regulation of leukocyte proliferation cellular response to lipopolysaccharide positive regulation of podosome assembly cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus dendritic cell differentiation receptor signaling pathway via STAT negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline