Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TIS11D Antibodies

          Proteintech

          ZFP36L2 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (6) TIS11D antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZFP36L2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          ZFP36L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ZFP36L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZFP36L2 Antibody (19005-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using (Product # 19005-1-AP) (ZFP36L2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZFP36L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZFP36L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZFP36L2 Antibody in Western Blot (WB)
          ZFP36L2 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          19005-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          ZFP36L2 Fusion Protein Ag13518 (155-497 aa encoded by BC005010)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.15 mg/mL

          Amount

          22.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: KTELCRPFE ESGTCKYGEK CQFAHGFHEL RSLTRHPKYK TELCRTFHTI GFCPYGPRCH FIHNADERRP APSGGASGDL RAFGTRDALH LGFPREPRPK LHHSLSFSGF PSGHHQPPGG LESPLLLDSP TSRTPPPPSC SSASSCSSSA SSCSSASAAS TPSGAPTCCA SAAAAAAAAL LYGTGGAEDL LAPGAPCAAC SSASCANNAF AFGPELSSLI TPLAIQTHNF AAVAAAAYYR SQQQQQQQQQ QGLAPPAQPP APPSATLPAG AAAPPSPPFS FQLPRRLSDS PVFDAPPSPP DSLSDRDSYL SGSLSSGSLS GSESPSLDPG RRLPIFSRLS ISDD (155-497 aa encoded by B C005010)

          Target Information

          TIS11D, also known as ZFP36LA (zinc finger protein 36, C3H type-like 2), BRF2 (butyrate response factor 2), ERF2 or RNF162C, is a 494 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains two CSH1-type zinc fingers. Belonging to the TIS11 family of early response proteins, TIS11D is thought to function as a nuclear transcription factor that binds to 5'UUAUUUAUUU-3' core RNA sequences and may regulate growth factor-induced cellular responses. The gene encoding TIS11D maps to human chromosome 2, which houses over 1, 400 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene, while the lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with defects in the ABCG5 and ABCG8 genes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Butyrate response factor 2; butyrate response factor 2 (EGF-response factor 2); EGF-response factor 2; ERF-2; mRNA decay activator protein ZFP36L2; Protein TIS11D; TISD; TPA-induced sequence 11d; ZFP36-like 2; zinc finger protein 36, C3H type-like 1; zinc finger protein 36, C3H type-like 2; zinc finger protein 36, C3H type-like 2-like; Zinc finger protein 36, C3H1 type-like 2; zinc finger protein, C3H type, 36-like 2

          View more View less

          Gene Aliases: BRF2; ERF-2; ERF2; OOMD13; OZEMA13; RNF162C; TIS11D; ZFP36L2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P47974, (Mouse) P23949

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 678, (Mouse) 12193, (Rat) 298765

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding mRNA binding protein binding zinc ion binding mRNA 3'-UTR AU-rich region binding metal ion binding DNA binding AU-rich element binding poly(A) RNA binding RNA metabolism protein
          Process(es)
          MAPK cascade nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay mRNA catabolic process response to wounding hemopoiesis T cell differentiation in thymus somatic stem cell population maintenance regulation of mRNA stability cellular response to fibroblast growth factor stimulus regulation of B cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation somatic stem cell division definitive hemopoiesis 3'-UTR-mediated mRNA destabilization ERK1 and ERK2 cascade cellular response to tumor necrosis factor cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to transforming growth factor beta stimulus cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay negative regulation of mitotic cell cycle phase transition negative regulation of stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline