Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CDK6 Antibodies

          Proteintech

          CDK6 Polyclonal Antibody

          12 References
          View all (28) CDK6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CDK6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (14)
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CDK6 Antibody (19117-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human endometrial cancer tissue slide using 19117-1-AP (CDK6 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens) heat mediated antigen retrieved with Tris-EDTA buffer (pH 9). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK6 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CDK6 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CDK6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          19117-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2400
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CDK6 Fusion Protein Ag5600 (1-326 aa encoded by BC027989)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.27 mg/mL

          Amount

          40.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MEKDGLCRA DQQYECVAEI GEGAYGKVFK ARDLKNGGRF VALKRVRVQT GEEGMPLSTI REVAVLRHLE TFEHPNVVRL FDVCTVSRTD RETKLTLVFE HVDQDLTTYL DKVPEPGVPT ETIKDMMFQL LRGLDFLHSH RVVHRDLKPQ NILVTSSGQI KLADFGLARI YSFQMALTSV VVTLWYRAPE VLLQSSYATP VDLWSVGCIF AEMFRRKPLF RGSSDVDQLG KILDVIGLPG EEDWPRDVAL PRQAFHSKSA QPIEKFVTDI DELGKDLLLK CLTFNPAKRI SAYSALSHPY FQDLERCKEN LDSHLPPSQN TSELNTA (1-326 aa encoded by BC027989)

          Target Information

          CDK6 functions as a cell-cycle initiator protein. This protein is coexpressed and copurified with CyclinD1. They are critical regulators of cell cycle progression. The prototype member of this family, p34cdc2, and a related protein cdk2, function late in the cycle while cdk4 and cdk6 are critically involved in G1 to S progression. CDK6 is essential for cell proliferation within the dentate gyrus of the hippocampus and the cuventricular zone of the lateral ventricles. Mutations in the gene results in microcephaly 12, primary, autosomal recessive (MCPH12).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cell division protein kinase 6; CR2 protein kinase; CRK2; Cyclin-dependent kinase 6; MGC59692; Serine/threonine-protein kinase PLSTIRE; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 5830411I20; AI504062; CDK6; CDKN6; Crk2; MCPH12; PLSTIRE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00534, (Mouse) Q64261

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1021, (Rat) 114483, (Mouse) 12571

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity cyclin binding FBXO family protein binding protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cell-matrix adhesion hematopoietic progenitor cell differentiation type B pancreatic cell development cellular response to DNA damage stimulus signal transduction Notch signaling pathway negative regulation of cell proliferation response to virus regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle regulation of gene expression positive regulation of gene expression astrocyte development dentate gyrus development lateral ventricle development hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation in thymus gliogenesis regulation of cell proliferation cell dedifferentiation negative regulation of cell differentiation negative regulation of myeloid cell differentiation regulation of erythrocyte differentiation negative regulation of monocyte differentiation negative regulation of osteoblast differentiation negative regulation of cell cycle positive regulation of fibroblast proliferation generation of neurons negative regulation of epithelial cell proliferation cell division regulation of cell cycle hematopoietic stem cell differentiation regulation of hematopoietic stem cell differentiation regulation of cell motility negative regulation of cellular senescence protein phosphorylation phosphorylation cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline