Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Proteins & Peptides ›
          • IL-33 Proteins

          Gibco

          Mouse IL-33 Recombinant Protein, PeproTech®

          55 References
          View all (5) IL-33 proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Mouse IL-33 Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Mouse IL-33 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse IL-33 Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse IL-33 Protein (210-33-01M) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Mouse IL-33 Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 210-33-01M). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse IL-33 Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          210-33-01M

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 41 publications 41 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 13 publications 13 publications

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          SIQGTSLLTQ SPASLSTYND QSVSFVLENG CYVINVDDSG KDQEQDQVLL RYYESPCPAS QSGDGVDGKK LMVNMSPIKD TDIWLHANDK DYSVELQRGD VSPPEQAFFV LHKKSSDFVS FECKNLPGTY IGVKDNQLAL VEEKDESCNN IMFKLSKI

          Molecular weight

          17.5 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine D10S cells is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Product Specific Information

          210-33-1MG will be provided as 10 x 100 µg (210-33-100UG).

          210-33-250UG will be provided as multiple 50 µg (210-33-50UG) and 100 µg (210-33-100UG) vials.

          210-33-500UG will be provided as 5 x 100 µg (210-33-100UG).

          Recombinant Murine IL-33 is a 17.5 kDa protein containing 158 amino acid residues.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          IL-33 (Interleukin-33) is a 270 amino acid, highly divergent protein belonging to the IL-1 family with an IL-1-like C-terminal domain. IL-33 is a dual function protein that may function both as a proinflammatory cytokine and an intracellular nuclear factor with transcriptional regulatory properties. IL-33 binds to and signals through IL1RL1/ST2 and its stimulation recruits MYD88, IRAK1, IRAK4, and TRAF6. IL-33 activates NF-kappaB and MAP kinases, and drives production of TH2-associated cytokines from in vitro polarized TH2 cells. In vivo, IL-33 induces the expression of IL-4, IL-5, and IL-13 and leads to severe pathological changes in mucosal organs. IL-33 is proteolytically converted to a mature form by CASP1 and is highly expressed in high endothelial venules found in tonsils, Peyer's patches and mesenteric lymph nodes and is almost undetectable in placenta. Prolonged IL-33 treatment of mice led to the development of eosinophilia, splenomegaly, and severe pathological changes in mucosal organs such as lungs, esophagus and small intestine. Recent experiments have shown that IL-33 can also co-localize with heterochromatin and possesses transcriptional repressor activities, indicating that IL-33 may function as both a proinflammatory cytokine and an intracellular nuclear factor with transcriptional regulatory properties. Despite its predicted molecular weight, IL-33 will often run at higher molecular weight in SDS-PAGE. Studies have shown that IL-33 can also co-localize with heterochromatin and possesses transcriptional repressor activities, indicating that IL-33 may function as both a proinflammatory cytokine, and an intracellular nuclear factor with transcriptional regulatory properties.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: H-IL-33; IL-33; ILN; Interleukin; Interleukin-1 receptor-like 1; Interleukin-33; Interleukin-33 receptor alpha chain; Interleukin33; Lymphocyte antigen 84; nuclear factor from high endothelial venules; Protein ST2; Protein T1; RP11-575C20.2

          View more View less

          Gene Aliases: 9230117N10Rik; DER4; Fit-1; Il-33; Il1f11; Il1rl1; Il33; Ly84; NF-HEV; St2; St2-rs1; ST2L; Ste2; T1; T1/ST2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P14719, (Mouse) Q8BVZ5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17082, (Mouse) 77125

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline