Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TDP-43 Antibodies

          Proteintech

          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Polyclonal Antibody

          92 References
          View all (38) TDP-43 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody (22309-1-AP) in WB

          Non-treated and Calyculin A treated HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 22309-1-AP) (Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody) at dilution of 1:1,000 incubated at room temperature for 1 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          22309-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300-1:1,000
          View 30 publications 30 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          View 34 publications 34 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 24 publications 24 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          See datasheet

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          22309-1-AP is a rabbit polyclonal antibody recognizing TDP-43 only when phosphorylated at 409/410. Immunohistochemical analyses using this antibody only stain the insoluble inclusions in pathologic tissues without normal diffuse nuclear staining.

          Target Information

          TDP43 was first identified as a novel cellular protein that binds to HIV-1 virus TAR DNA sequence motifs and acts a transcriptional repressor to the HIV-1 LTR. Later experiments revealed that TDP43 also regulates the splicing of exon 9 of the cystic fibrosis transmembrane conductance regular (CFTR), most likely through the association with the UG repeats at the 3"e; splice site. A hyperphosphorylated, ubiquitinated, and cleaved form of TDP43 known as pathologic TDP43 is the major disease protein in ubiquitin-positive, tau-, and alpha-synuclein-negative frontotemporal dementia (FLTD-U). TDP43 is not related to TRBP1, and RNA binding protein that binds HIV-1 TAR RNA sequences.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: OTTHUMP00000002171; OTTHUMP00000002173; RP4-635E18.2; TAR DNA-binding protein 43; TAR DNA-binding protein-43; TARDBP; TDP-43; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1190002A23Rik; ALS10; C85084; TARDBP; TDP-43; TDP43

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13148, (Mouse) Q921F2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 23435, (Mouse) 230908

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding nucleic acid binding DNA binding double-stranded DNA binding RNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding lipid binding identical protein binding pre-mRNA intronic binding molecular condensate scaffold activity nucleotide binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          negative regulation of protein phosphorylation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter mRNA processing RNA splicing negative regulation of gene expression nuclear fragmentation involved in apoptotic nuclear change negative regulation by host of viral transcription positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of cell cycle 3'-UTR-mediated mRNA stabilization nuclear inner membrane organization gene expression regulation of gene expression regulation of protein stability positive regulation of insulin secretion response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of protein import into nucleus regulation of circadian rhythm regulation of apoptotic process rhythmic process 3'-UTR-mediated mRNA destabilization amyloid fibril formation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline