Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Tyrosine Hydroxylase Antibodies

          Proteintech

          TH Polyclonal Antibody

          118 References
          View all (61) Tyrosine Hydroxylase antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TH Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          TH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TH Antibody (25859-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed SH-SY5Y cells using 25859-1-AP (TH antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TH Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          TH Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          TH Antibody in Western Blot (WB)
          TH Antibody in Western Blot (WB)
          TH Antibody in Western Blot (WB)
          TH Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TH Polyclonal Antibody

          Product Details

          25859-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          View 56 publications 56 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 30 publications 30 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 32 publications 32 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Rat, Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          TH Fusion Protein Ag23075 (1-260 aa encoded by BC104967)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.21 mg/mL

          Amount

          31.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MPTPDATTP QAKGFRRAVS ELDAKQAEAI MSPRFIGRRQ SLIEDARKER EAAVAAAAAA VPSEPGDPLE AVAFEEKEGK AMLNLLFSPR ATKPSALSRA VKVFETFEAK IHHLETRPAQ RPRAGGPHLE YFVRLEVRRG DLAALLSGVR QVSEDVRSPA GPKVPWFPRK VSELDKCHHL VTKFDPDLDL DHPGFSDQVY RQRRKLIAEI AFQYRHGDPI PRVEYTAEEI ATWKEVYTTL KGLYATHACG EHLEAFALLE R (1-260 aa encoded by BC104967)

          Target Information

          Tyrosine hydroxylase (TH) is an enzyme involved in the synthesis of catecholamine neurotransmitters dopamine, epinephrine, and norepinephrine. In all species, catecholamine synthesis is regulated by the interaction of TH with a cofactor, tetrahydrobiopterin (BH4). BH4 binds to the TH catalytic domain, resulting in enzymatic activity. Unlike TH in non-primate species, four human TH mRNA splice variants (hTH1-hTH4) have been isolated. These variants are identical in their catalytic domain, but differ in their N-terminal, regulatory domains. TH is also responsible for the conversion of L-tyrosine to L-dopa. TH plays a key role in the physiology of adrenergic neurons. The role of TH in the synthesis of catecholamine neurotransmitters suggests a correlation between the enzyme and a number of neuropathogenic diseases including: Parkinson's disease, schizophrenia, Segawa syndrome, and dystonia, as well as a variety of cardiovascular diseases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: aromatic amino acid hydroxylase; dystonia 14; EC 1.14.16.2; HGNC:11782; TH; TH isoform 3; TH isoform a; TH-4; TY3H; TYH antibody; Tyrosine 3-hydroxylase; Tyrosine 3-monooxygenase; tyrosine hydroxylase (EC 1.14.16.2); tyrosine hydroxylase type 4 (EC 1.14.16.2); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DYT14; DYT5b; TH; The; TYH

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07101, (Mouse) P24529, (Rat) P04177

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7054, (Mouse) 21823, (Rat) 25085

          View more View less

          Function(s)
          monooxygenase activity tyrosine 3-monooxygenase activity iron ion binding protein binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced pteridine as one donor, and incorporation of one atom of oxygen enzyme binding identical protein binding metal ion binding ferrous iron binding ferric iron binding amino acid binding oxygen binding protein domain specific binding tetrahydrobiopterin binding dopamine binding
          Process(es)
          response to hypoxia synaptic transmission, dopaminergic dopamine biosynthetic process from tyrosine heart development visual perception learning memory mating behavior locomotory behavior regulation of heart contraction aromatic amino acid family metabolic process organ morphogenesis aminergic neurotransmitter loading into synaptic vesicle neurotransmitter biosynthetic process dopamine biosynthetic process epinephrine biosynthetic process norepinephrine biosynthetic process catecholamine biosynthetic process eye photoreceptor cell development eating behavior response to ethanol embryonic camera-type eye morphogenesis oxidation-reduction process heart morphogenesis anatomical structure morphogenesis serotonin biosynthetic process pigmentation cognition hyaloid vascular plexus regression response to amphetamine fatty acid metabolic process sphingolipid metabolic process sensory perception of sound response to water deprivation response to light stimulus response to herbicide response to salt stress response to metal ion response to zinc ion multicellular organism aging response to organic cyclic compound response to activity glycoside metabolic process response to insecticide phthalate metabolic process cerebral cortex development response to nutrient levels response to estradiol response to lipopolysaccharide isoquinoline alkaloid metabolic process response to nicotine social behavior cellular response to drug response to isolation stress response to immobilization stress terpene metabolic process response to drug circadian sleep/wake cycle response to peptide hormone response to ether response to pyrethroid response to steroid hormone protein homotetramerization response to corticosterone response to electrical stimulus phytoalexin metabolic process response to growth factor cellular response to manganese ion cellular response to alkaloid cellular response to nicotine cellular response to glucose stimulus cellular response to growth factor stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline