Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LIF Antibodies

          Proteintech

          LIF Polyclonal Antibody

          11 References
          View all (24) LIF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LIF Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          LIF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          LIF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LIF Antibody (26757-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 26757-1-AP ( LIF Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). heat mediated antigen retrieved with Tris-EDTA buffer (pH 9). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LIF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIF Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          LIF Antibody in Western Blot (WB)
          LIF Antibody in Western Blot (WB)
          LIF Polyclonal Antibody

          Product Details

          26757-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200-1:1,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:200
          -

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          LIF Fusion Protein Ag25076 (27-202 aa encoded by BC093733)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.33 mg/mL

          Amount

          49.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: ITPVNATCA IRHPCHNNLM NQIRSQLAQL NGSANALFIL YYTAQGEPFP NNLDKLCGPN VTDFPPFHAN GTEKAKLVEL YRIVVYLGTS LGNITRDQKI LNPSALSLHS KLNATADILR GLLSNVLCRL CSKYHVGHVD VTYGPDTSGK DVFQKKKLGC QLLGKYKQII AVLAQAF (27-202 aa encoded by BC093733)

          Target Information

          Leukemia inhibitory factor (LIF) is a 20 kDa protein that belongs to the IL-6 receptor family. It binds to a heterodimeric membrane receptor made up of a LIF-specific subunit, gp190 or LIFR, and the subunit gp130, which is shared with the other members of the IL-6 family. LIF expression has been observed in various tissues including thymus, lung, and neuronal tissue. LIF can be up-regulated by pro-inflammatory cytokines such as TNFα and IL-17, and elevated levels of LIF have been found in cases of rheumatoid arthritis, neural injury, systemic inflammation, and tuberculosis. LIF displays diverse biological effects, but is best known for its ability to inhibit the differentiation of embryonic stem cells in mice and contribute to stem cell self-renewal.Human and mouse LIF share 79% sequence homology and exhibit cross-species activity. However, LIF inhibition of stem cell differentiation appears to be mouse-specific.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cholinergic differentiation factor; D factor; differentiation inhibitory activity; differentiation-inducing factor; Differentiation-stimulating factor; hepatocyte-stimulating factor III; human interleukin in DA cells; Leukemia inhibitory factor; LIF; Melanoma-derived LPL inhibitor; MLPLI; myeloid leukaemia inhibitory factor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CDF; DIA; HILDA; LIF; MLPLI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15018, (Mouse) P09056

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3976, (Mouse) 16878

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity leukemia inhibitory factor receptor binding protein binding growth factor activity transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor recruiting cytokine intercellular signal molecule
          Process(es)
          cell morphogenesis response to hypoxia blood vessel remodeling immune response embryo implantation cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation gene expression positive regulation of gene expression regulation of cell communication regulation of signaling cell differentiation macrophage differentiation lung development positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of cell adhesion mediated by integrin somatic stem cell population maintenance positive regulation of MAPK cascade regulation of cell differentiation positive regulation of macrophage differentiation negative regulation of meiotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter decidualization negative regulation of hormone secretion fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation lung alveolus development muscle organ morphogenesis neuron development positive regulation of astrocyte differentiation leukemia inhibitory factor signaling pathway stem cell differentiation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of multicellular organismal process maternal process involved in female pregnancy lung vasculature development lung lobe morphogenesis trophoblast giant cell differentiation negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation receptor signaling pathway via STAT meiotic nuclear division positive regulation of STAT cascade regulation of multicellular organismal development transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of neuron projection development negative regulation of angiogenesis stem cell population maintenance organ regeneration positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein astrocyte differentiation positive regulation of corticotropin secretion retina development in camera-type eye transdifferentiation spongiotrophoblast differentiation positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of histone H3-K27 acetylation regulation of RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline