Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Band 3 Antibodies

          Proteintech

          SLC4A1 Polyclonal Antibody

          3 References
          View all (20) Band 3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SLC4A1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          SLC4A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SLC4A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SLC4A1 Antibody (28131-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 28131-1-AP (SLC4A1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens) heat mediated antigen retrieved with Tris-EDTA buffer (pH 9). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SLC4A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SLC4A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SLC4A1 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          SLC4A1 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC4A1 Antibody in Western Blot (WB)
          SLC4A1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          28131-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          SLC4A1 Fusion Protein Ag27878 (1-200 aa encoded by BC101570)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.23 mg/mL

          Amount

          34.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MEELQDDYE DMMEENLEQE EYEDPDIPES QMEEPAAHDT EATATDYHTT SHPGTHKVYV ELQELVMDEK NQELRWMEAA RWVQLEENLG ENGAWGRPHL SHLTFWSLLE LRRVFTKGTV LLDLQETSLA GVANQLLDRF IFEDQIRPQD REELLRALLL KHSHAGELEA LGGVKPAVLT RSGDPSQPLL PQHSSLETQL F (1-200 aa encoded by BC101570 )

          Target Information

          The Band 3 protein is the most abundant integral protein of human erythrocyte membranes and functions as the major anion transporter polypeptide of erythrocytes. Band 3 is a 90-100 kDa protein, its microheterogeneity is ascribed mainly to the structural heterogeneity of the carbohydrate moiety. The C-terminal portion of the molecule spans the membrane several times, and is responsible for anion transport. The N-terminal portion, comprising almost half of the polypeptide chain of Band 3, is located inside the red cell and interacts with cytoskeletal and cytoplasmic proteins such as ankyrin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AE 1; Anion exchange protein 1; anion exchanger 1; anion exchanger-1; band 3 anion exchanger; Band 3 anion transport protein; CAMP; CD233; Diego blood group; erythrocyte membrane protein band 3; erythroid anion exchange protein; Froese blood group; MEB3; MGC116750; MGC116753; MGC126619; MGC126623; solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1 (Diego blood group); Solute carrier family 4 member 1; solute carrier family 4, anion exchanger, member 1 (erythrocyte membrane protein band 3, Diego blood group); solute carrier family 4, anion exchanger, number 1; Swann blood group; UNIMAS band 3; AE1; unnamed protein product; Waldner blood group; Wright blood group; ZNF828

          View more View less

          Gene Aliases: AE1; BND3; CD233; CHC; DI; EMPB3; EPB3; FR; l11Jus51; RTA1A; SAO; SLC4A1; SPH4; SW; WD; WD1; WR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02730, (Mouse) P04919

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6521, (Mouse) 20533

          View more View less

          Function(s)
          inorganic anion exchanger activity protein binding cytoskeletal protein binding anion transmembrane transporter activity bicarbonate transmembrane transporter activity chloride transmembrane transporter activity antiporter activity hemoglobin binding ankyrin binding protein homodimerization activity protein anchor chloride:bicarbonate antiporter activity actin binding transporter activity protein C-terminus binding anion:anion antiporter activity enzyme binding secondary carrier transporter
          Process(es)
          ion transport anion transport chloride transport cellular ion homeostasis blood coagulation bicarbonate transport phospholipid scrambling negative regulation of urine volume pH elevation erythrocyte development regulation of intracellular pH transmembrane transport protein localization to plasma membrane chloride transmembrane transport negative regulation of glycolytic process through fructose-6-phosphate transport inorganic anion transport anion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline