Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GTF2H2 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Monoclonal Antibody (PCRP-GTF2H2-1B9)

          View all (8) GTF2H2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Monoclonal Antibody (PCRP-GTF2H2-1B9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody (2966-MSM1-P1) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of PFA-fixed MCF7 cells using GTF2H2, BTF2, TFIIH Basal Transcription Factor Monoclonal Antibody (Product # 2966-MSM1-P1) followed by goat anti-mouse IgG-CF488 (green). Phalloidin counterstain (red).. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in Peptide array (ARRAY)
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          GTF2H2/BTF2/TFIIH Basal Transcription Factor Monoclonal Antibody (PCRP-GTF2H2-1B9)

          Product Details

          2966-MSM1-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -

          Peptide Array (Array)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PCRP-GTF2H2-1B9

          Immunogen

          Recombinant full-length human GTF2H2 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Initiation of transcription from protein-coding genes in eukaryotes is a complex process that requires RNA polymerase II, as well as families of basal transcription factors. Binding of the factor TFIID (TBP) to the TATA box is believed to be the first step in the formation of a multiprotein complex containing several additional factors, including TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF and TFII. TFIIH (or BTF2) is a multisubunit transcription/DNA repair factor that possesses several enzymatic activities. The core of TFIIH is composed of five subunits, designated p89 (XPB or ERCC3), p62, p52, p44 and p34. Additional subunits of the TFIIH complex are p80 (XPD or ERCC2) and the ternary kinase complex composed of Cdk7, cyclin H and MAT1. Both p89 and p80 have ATP-dependent helicase activity. The p62, p52 and p44 subunits have been shown to be involved in nucleotide excision repair.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Basic transcription factor 2 44 kDa subunit; BTF2 p44; General transcription factor IIH polypeptide 2; General transcription factor IIH subunit 2; general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kD subunit; general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kDa; TFIIH basal transcription factor complex p44 subunit; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BTF2; BTF2 p44; BTF2P44; GTF2H2; p44; T-BTF2P44; TFIIH

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13888

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2966

          View more View less

          Function(s)
          protein binding zinc ion binding obsolete general RNA polymerase II transcription factor activity metal ion binding
          Process(es)
          G-protein coupled receptor internalization DNA repair nucleotide-excision repair transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to DNA damage stimulus response to UV
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline