Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Proteins & Peptides ›
          • SHH Proteins

          Gibco

          Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein, PeproTech®

          8 References
          View all (3) SHH proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Mouse Sonic Hedgehog C25II Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse Sonic Hedgehog C25II Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse Sonic Hedgehog C25II Protein (315-22-01M) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 315-22-01M). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse Sonic Hedgehog C25II Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          315-22-01M

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA standard (ELISA Std)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Mouse

          Published species

          Mouse, Rat

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKITRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG

          Molecular weight

          20 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H/10T1/2 (CCL-226) cells. The expected ED50 for this effect is 0.5-1.0 ug/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Product Specific Information

          315-22-1MG will be provided as 4 x 250 µg (315-22-250UG).

          315-22-500UG will be provided as 2 x 250 µg (315-22-250UG).

          Recombinant Murine Sonic Hedgehog is a 20.0 kDa protein consisting of 176 amino acid residues, including an N-terminal Ile-Val-Ile sequence substituted for the naturally occurring, chemically modified Cys residue.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          Sonic Hedgehog (SHH), which is expressed only during embryogenesis, is instrumental in patterning the early embryo. It has been implicated as the key inductive signal in patterning of the ventral neural tube, the anterior-posterior limb axis, and the ventral somites. Of three human proteins showing sequence and functional similarity to the Sonic Hedgehog protein of Drosophila, this protein is the most similar. The protein is made as a precursor that is autocatalytically cleaved, the N-terminal portion is soluble and contains the signalling activity while the C-terminal portion is involved in precursor processing. More importantly, the C-terminal product covalently attaches a cholesterol moiety to the N-terminal product, restricting the N-terminal product to the cell surface and preventing it from freely diffusing throughout the developing embryo. Defects in this protein or in its signalling pathway are a cause of holoprosencephaly (HPE), a disorder in which the developing forebrain fails to correctly separate into right and left hemispheres. HPE is manifested by facial deformities. In addition, it is thought that mutations in this gene or in its signalling pathway may be responsible for VACTERL syndrome, which is characterized by vertebral defects, anal atresia, tracheoesophageal fistula with esophageal atresia, radial and renal dysplasia, cardiac anomalies, and limb abnormalities.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hemimelic extra toes; HHG-1; SHH; Shh unprocessed N-terminal signaling and C-terminal autoprocessing domains; ShhNC; short digits; Sonic hedgehog protein

          View more View less

          Gene Aliases: 9530036O11Rik; Dsh; Hhg1; Hx; Hxl3; M100081; Shh

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q62226

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 20423

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-ng27p:80/100.66.78.145:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline