Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • HSP27 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Monoclonal Antibody (HSPB1, 774)

          View all (98) HSP27 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP27 (Heat Shock Protein 27) Monoclonal Antibody (HSPB1, 774)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody (3315-MSM2-P1ABX) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of PFA-fixed MCF-7 cells using HSP27 (Heat Shock Protein 27) Monoclonal Antibody (Product # 3315-MSM2-P1ABX) followed by goat anti-Mouse IgG-CF488 (Green). The nuclear counterstain is Reddot (Red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HSP27 (Heat Shock Protein 27) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Product Details

          3315-MSM2-P1ABX

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.25-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chicken, Chimpanzee, Human, Mouse, Non-human primate, Sheep, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HSPB1, 774

          Immunogen

          Recombinant human HSPB1 protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.

          Target Information

          In response to adverse changes in their environment, cells from many organisms increase the expression of a class of proteins referred to as heat shock or stress proteins. HSPB1 (heat shock protein beta-1 or HSP27) is a small heat shock protein which functions as a molecular chaperone that maintains denatured proteins in a folding-competent state. It plays a role in stress resistance and actin organization. Through its molecular chaperone activity, HSP27 regulates numerous biological processes including the phosphorylation and the axonal transport of neurofilament proteins. Mutations in the gene can result in Charcot-Marie-Tooth disease 2F and Neuronopathy distal hereditary motor 2B.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 25 kDa IAP; 27 kDa heat shock protein 1; 27-kda heat shock protein; 28 kDa heat shock protein; Actin polymerization inhibitor; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; Estrogen-regulated 24 kDa protein; Growth-related 25 kDa protein; Heat shock 25 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; Heat shock protein beta-1; Heat shock protein family B member 1; heat shock protein, 25 kDa; HS; HSP; HSP 25; HSP 27; HSP27; HSPB1; inhibitor of actin polymerization; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; truncated hsp25; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 27kDa; CMT2F; HEL-S-102; HMN2B; HMND3; HS.76067; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; SRP27

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04792, (Chicken) Q00649, (Mouse) P14602

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3315, (Sheep) 101115754, (Chicken) 396227, (Mouse) 15507, (Rat) 24471

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein kinase C binding protein binding protein kinase C inhibitor activity protein kinase binding identical protein binding protein homodimerization activity ubiquitin binding protein binding involved in protein folding unfolded protein binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          regulation of protein phosphorylation regulation of translational initiation protein folding response to unfolded protein response to heat response to virus regulation of autophagy positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of tumor necrosis factor production intracellular signal transduction cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus protein refolding negative regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway platelet aggregation negative regulation of protein kinase C signaling anterograde axonal protein transport negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of endothelial cell chemotaxis negative regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of protein kinase activity positive regulation of endothelial cell chemotaxis by VEGF-activated vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process negative regulation of protein serine/threonine kinase activity negative regulation of actin filament polymerization barbed-end actin filament capping chaperone-mediated protein folding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline