Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HSP60 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rHSPD1, 6497)

          View all (93) HSP60 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP60 (Heat Shock Protein 60) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rHSPD1, 6497)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody (3329-MSM14-P1) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human kidney using HSP60 (Heat Shock Protein 60) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # 3329-MSM14-P1). Inset: Secondary Ab only control. Hematoxylin counterstain. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody in Western Blot (WB)
          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody in Western Blot (WB)
          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          HSP60 (Heat Shock Protein 60) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rHSPD1, 6497)

          Product Details

          3329-MSM14-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Chicken, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Sheep, Pig, Rabbit, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          rHSPD1, 6497

          Immunogen

          Recombinant human full-length HSP60 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.

          Target Information

          This gene encodes a member of the chaperonin family. The encoded mitochondrial protein may function as a signaling molecule in the innate immune system. This protein is essential for the folding and assembly of newly imported proteins in the mitochondria. This gene is adjacent to a related family member and the region between the 2 genes functions as a bidirectional promoter. Several pseudogenes have been associated with this gene. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. Mutations associated with this gene cause autosomal recessive spastic paraplegia 13.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 60 kDa chaperonin; 60 kDa heat shock protein; 60 kDa heat shock protein, mitochondrial; chaperonin; chaperonin (HSP60); Chaperonin 60; CPN60; epididymis secretory sperm binding protein; heat shock 60 kDa protein 1; heat shock 60kD protein 1 (chaperonin); heat shock 60kDa protein 1; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin); heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) isoform HSPD1_1; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) isoform HSPD1_2; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) isoform HSPD1_4; Heat shock protein; heat shock protein 1 (chaperonin); Heat shock protein 60; heat shock protein 60 (liver); heat shock protein 65; Heat shock protein family D member 1; heat shock protein, 60 kDa; HSP; HSP-60; HSP-65; hsp60; Hsp60s1; HuCHA60; mitochondrial heat shock 60 kDa protein 1; Mitochondrial matrix protein P1; P1 protein; P60 lymphocyte protein; short heat shock protein 60 Hsp60s1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 60kDa; CPN60; GROEL; HLD4; HSP-60; HSP60; HSP65; HSPD1; Hspd1-30p; HuCHA60; I79_011398; RCJMB04_7g5; SPG13

          View more View less

          UniProt ID: (Chicken) Q5ZL72, (Human) P10809, (Chinese hamster) P18687, (Mouse) P63038, (Rat) P63039

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 478854, (Chicken) 424059, (Pig) 492279, (Human) 3329, (Sheep) 101122254, (Bovine) 511913, (Rabbit) 100349912, (Chinese hamster) 100689473, (Mouse) 15510, (Rat) 63868

          View more View less

          Function(s)
          ATP binding isomerase activity lipopolysaccharide binding p53 binding double-stranded RNA binding protein binding high-density lipoprotein particle binding ubiquitin protein ligase binding apolipoprotein A-I binding chaperone binding nucleotide binding DNA replication origin binding single-stranded DNA binding RNA binding ATPase activity enzyme binding apolipoprotein binding unfolded protein binding cysteine-type endopeptidase activator activity ATP-dependent protein folding chaperone protease binding protein complex binding insulin binding poly(A) RNA binding protein heterodimerization activity misfolded protein binding
          Process(es)
          B cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell protein folding activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process apoptotic mitochondrial changes response to cold positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production mitochondrial unfolded protein response protein refolding B cell proliferation T cell activation positive regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process protein import into mitochondrial intermembrane space isotype switching to IgG isotypes protein stabilization positive regulation of T cell activation interaction with symbiont cellular response to interleukin-7 positive regulation of cytokine production 'de novo' protein folding response to unfolded protein B cell activation adhesion of symbiont to host chaperone-mediated protein complex assembly protein maturation negative regulation of execution phase of apoptosis positive regulation of execution phase of apoptosis detection of misfolded protein positive regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of inflammatory response chaperone mediated protein folding requiring cofactor response to hypoxia response to heat response to organic substance response to organic cyclic compound response to lipopolysaccharide response to ATP response to cocaine response to drug response to hydrogen peroxide response to estrogen
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline