Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ankyrin B Antibodies

          Invitrogen

          Ankyrin B Monoclonal Antibody (2.2)

          3 Published Figures
          8 References
          View all (19) Ankyrin B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ankyrin B Monoclonal Antibody (2.2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (3)
          Ankyrin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ankyrin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ankyrin B Antibody (33-3700) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Ankyrin B was done on 70% confluent log phase SHSY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Ankyrin B Mouse monoclonal Antibody (Product # 33-3700) at 1 µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperat... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ankyrin B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ankyrin B Antibody in Western Blot (WB)
          Ankyrin B Antibody in Western Blot (WB)
          Ankyrin B Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ankyrin B Antibody in Western Blot (WB)
          Ankyrin B Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          33-3700

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          View 2 publications 2 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Fruit fly, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2.2

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from the human ankyrin B protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533115

          Target Information

          This gene encodes a member of the ankyrin family of proteins that link the integral membrane proteins to the underlying spectrin-actin cytoskeleton. Ankyrins play key roles in activities such as cell motility, activation, proliferation, contact and the maintenance of specialized membrane domains. Most ankyrins are typically composed of three structural domains: an amino-terminal domain containing multiple ankyrin repeats; a central region with a highly conserved spectrin binding domain; and a carboxy-terminal regulatory domain which is the least conserved and subject to variation. The protein encoded by this gene is required for targeting and stability of Na/Ca exchanger 1 in cardiomyocytes. Mutations in this gene cause long QT syndrome 4. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ANK-2; ank2; ankyrin 2, brain; ankyrin 2, neuronal; ankyrin 3, epithelial; ankyrin B; ankyrin, brain; Ankyrin-2; ankyrin-2, nonerythrocytic; Ankyrin-B; Brain ankyrin; Non-erythroid ankyrin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI835472; ANK-2; ANK2; Ank3; ANKB; AW491075; brank-2; CFAP87; FAP87; LQT4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01484, (Mouse) Q8C8R3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 287, (Mouse) 109676, (Rat) 362036

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding cytoskeletal adaptor activity enzyme binding protein kinase binding spectrin binding protein binding, bridging ion channel binding ATPase binding channel activator activity potassium channel activator activity phosphorylation-dependent protein binding potassium channel regulator activity membrane traffic protein scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          regulation of heart rate atrial septum development cellular calcium ion homeostasis endocytosis cytoskeleton organization signal transduction nervous system development protein localization positive regulation of gene expression regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling protein transport paranodal junction assembly regulation of protein stability T-tubule organization protein localization to cell surface protein localization to M-band protein localization to T-tubule protein stabilization regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol response to methylmercury regulation of calcium ion transport positive regulation of calcium ion transport regulation of cardiac muscle contraction regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization sarcoplasmic reticulum calcium ion transport protein localization to endoplasmic reticulum protein localization to plasma membrane regulation of cardiac muscle cell contraction ventricular cardiac muscle cell action potential atrial cardiac muscle cell action potential SA node cell action potential membrane depolarization during SA node cell action potential atrial cardiac muscle cell to AV node cell communication SA node cell to atrial cardiac muscle cell communication regulation of heart rate by cardiac conduction regulation of SA node cell action potential regulation of atrial cardiac muscle cell action potential positive regulation of potassium ion import cellular protein localization regulation of apoptotic process positive regulation of potassium ion transport cardiac muscle contraction protein targeting to plasma membrane regulation of cardiac muscle cell membrane potential regulation of AV node cell action potential positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity regulation of calcium ion transmembrane transporter activity positive regulation of calcium ion transmembrane transporter activity regulation of cation channel activity positive regulation of cation channel activity protein localization to organelle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline