Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SRSF3 Antibodies

          Invitrogen

          SRSF3 Monoclonal Antibody (7B4 (7B4A12))

          Advanced Verification
          25 Published Figures
          21 References
          View all (13) SRSF3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SRSF3 Monoclonal Antibody (7B4 (7B4A12))

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (25)
          • Advanced Verification (3)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 30

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SRSF3 Antibody (33-4200) in WB

          Western blot analysis was performed on nuclear enriched extracts (30 µg lysate) of HeLa (Lane 1), HCT 116 (Lane 2), HT-29 (Lane 3), A549 (Lane 4) and Hep G2 (Lane 5). The blot was probed with Anti-SRP20 Mouse Monoclonal Antibody (Product # 33-4200, 2 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjµgate (Product # A28177, 0.4 µg/mL, 1:2500 dilution). A ~25 kDa band corresponding to SRP20 was observed across the cell lines tested. Known quantity of protein samples were electr... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SRSF3 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Western Blot (WB)
          SRSF3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SRSF3 Antibody
          SRSF3 Antibody
          SRSF3 Antibody
          SRSF3 Monoclonal Antibody (7B4 (7B4A12))

          Product Details

          33-4200

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 2 publications 2 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rat, Xenopus

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7B4 (7B4A12)

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to amino acids 84-104 of the human SRp20 protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533119

          Target Information

          SR proteins appear to be recruited from nuclear "speckles", in which they are concentrated, to sites of transcription in order to spatially coordinate transcription and pre-mRNA splicing within the cell nucleus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; pre-mRNA splicing factor SRp20; Pre-mRNA-splicing factor SRP20; RNA binding protein; Serine/arginine-rich splicing factor 3; Splicing factor, arginine/serine-rich 3; splicing factor, arginine/serine-rich, 20-kD; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: SFRS3; SRP20; SRSF3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P84103

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6428

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding RNA binding mRNA binding protein binding pre-mRNA binding phospholipase binding primary miRNA binding protein-RNA sequence-specific adaptor activity sequence-specific mRNA binding
          Process(es)
          regulation of alternative mRNA splicing, via spliceosome RNA processing mRNA processing mRNA export from nucleus RNA splicing primary miRNA processing regulation of mRNA splicing, via spliceosome mRNA transport cellular response to leukemia inhibitory factor
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline