Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • p38 MAPK beta Antibodies

          Invitrogen

          p38 MAPK beta Monoclonal Antibody (P38-11A5)

          Advanced Verification
          11 Published Figures
          19 References
          View all (23) p38 MAPK beta antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite p38 MAPK beta Monoclonal Antibody (P38-11A5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (11)
          • Advanced Verification (2)
          p38 MAPK beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          p38 MAPK beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          p38 MAPK beta Antibody (33-8700) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of p38-beta 2 MAPK Antibody (P38-11A5) was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with p38-beta 2 MAPK Antibody (P38-11A5) (Product # 33-8700) at 1µg/mL in 1% BSA and incubated for 3... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          p38 MAPK beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          p38 MAPK beta Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p38 MAPK beta Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p38 MAPK beta Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody in Western Blot (WB)
          p38 MAPK beta Antibody
          p38 MAPK beta Antibody
          p38 MAPK beta Monoclonal Antibody (P38-11A5)

          Product Details

          33-8700

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 14 publications 14 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rabbit

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1/IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          P38-11A5

          Immunogen

          Recombinant, full-length human p38 beta-2; the product of the p38-beta gene
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533144

          Product Specific Information

          33-8700 has been successfully used in immunofluorescence and western blot.

          33-8700 specifically recognizes the beta isoform of p38, with slight reactivity to p38-gamma.

          Target Information

          MAPK11 (p38 beta) is a serine/threonine kinase which is involved in a variety of cellular processes, and is activated by proinflammatory cytokines and environmental stress. Mitogen-activated protein kinase 11. The protein encoded by p38 MAPK beta is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation, and development. This kinase is most closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and environmental stress. This kinase is activated through its phosphorylation by MAP kinase kinases (MKKs), preferably by MKK6. Transcription factor ATF2/CREB2 has been shown to be a substrate of this kinase.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: MAP kinase 11; MAP kinase p38 beta; MAP kinase p38-2; MAPK 11; MAPK11; mitogen activated protein kinase 11; Mitogen-activated protein kinase 11; Mitogen-activated protein kinase p38 beta; mitogen-activated protein kinase p38-2; OTTHUMP00000196655; p38-2; protein kinase, mitogen activated kinase, 11, p38beta; SAPK2b; splicing isoform of p38Beta MAP Kinase; Stress-activated protein kinase 2b; stress-activated protein kinase-2; stress-activated protein kinase-2b; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MAPK11; p38-2; P38B; p38Beta; P38BETA2; PRKM11; SAPK2; SAPK2B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15759, (Mouse) Q9WUI1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5600, (Mouse) 19094

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade osteoblast differentiation positive regulation of gene expression stress-activated protein kinase signaling cascade positive regulation of interleukin-12 production intracellular signal transduction p38MAPK cascade positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of muscle cell differentiation stress-activated MAPK cascade protein maturation cardiac muscle cell proliferation regulation of cardiac muscle cell proliferation negative regulation of cardiac muscle cell proliferation bone development pyroptosis cellular response to interleukin-1 cellular response to UV-B cellular senescence cellular response to virus NLRP1 inflammasome complex assembly transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation response to stress phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline