Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NFkB p65 Antibodies

          Invitrogen

          NFkB p65 Monoclonal Antibody (2A12A7)

          Advanced Verification
          11 Published Figures
          17 References
          View all (144) NFkB p65 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NFkB p65 Monoclonal Antibody (2A12A7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (11)
          • Advanced Verification (3)
          NFkB p65 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NFkB p65 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NFkB p65 Antibody (33-9900) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of NF-kappa-B (p65) showing staining in the Cytoplasm and Nucleus of paraffin-embedded human breast carcinoma (right) compared to a negative control without primary antibody (left). To expose target proteins, antigen retrieval was performed using 10mM sodium citrate (pH 6.0), microwaved for 8-15 min. Following antigen retrieval, tissues were blocked in 3% H2O2-methanol for 15 m... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NFkB p65 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p65 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFkB p65 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Antibody
          NFkB p65 Antibody
          NFkB p65 Antibody
          NFkB p65 Monoclonal Antibody (2A12A7)

          Product Details

          33-9900

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5 - 1 µg/mL
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          ChIP assay (ChIP)

          3 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Gel Shift (EMSA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2A12A7

          Immunogen

          Recombinant protein (~175 amino acids) from the C-terminal portion of human NF-kappa-B (p65).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533153

          Target Information

          Nuclear factor kB p65 (NF-kB p65) is encoded by the RELA gene and is present on chromosome 11 in humans. NF-kB P65 is also known as RelA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) and belongs to the Rel family of proteins. It is one of the two subunits of NF-kB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) that heterodimerizes with the other subunits p50 or p52. However, binding of TNF alpha to its cognate receptor phosphorylates IKK which in turn phosphorylates I kB allowing proteasomal degradation of I kB. It specifically plays a key role in transcription of immunoglobulin k (kappa) gene in mature B-lymphoid cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: avian reticuloendotheliosis viral (v-rel) oncogene homolog A; EBP-1; MGC131774; NF KB; nf-kappa-b p65; NF-kappa-B p65delta3; NF-kappa-B transcription factor p65; NF-kB p65; NFkappaB p65; nfkb rela; NFkB-p50; NFKB1; nuclear factor; nuclear factor kappa b; Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3; p65 NF kappaB; p65 NF-kappa B; p65 NFkB; REL A; Transcription factor p65; unnamed protein product; v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A

          View more View less

          Gene Aliases: AIF3BL3; CMCU; NFKB3; p65; RELA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q04206, (Mouse) Q04207

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5970, (Mouse) 19697

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding enzyme binding protein kinase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding phosphate ion binding identical protein binding protein homodimerization activity actinin binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding NF-kappaB binding ankyrin repeat binding general transcription initiation factor binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding protein complex binding activating transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity protein N-terminus binding repressing transcription factor binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cytokine production liver development hair follicle development defense response to tumor cell response to ischemia chromatin organization transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response inflammatory response cellular defense response neuropeptide signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to bacterium organ morphogenesis response to UV-B positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression positive regulation of Schwann cell differentiation negative regulation of angiogenesis cytokine-mediated signaling pathway signal transduction involved in regulation of gene expression protein catabolic process response to muramyl dipeptide response to lipopolysaccharide response to progesterone positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to insulin tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of protein sumoylation response to cobalamin response to cytokine toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction cellular response to hepatocyte growth factor stimulus response to muscle stretch NIK/NF-kappaB signaling vascular endothelial growth factor signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway prolactin signaling pathway negative regulation of protein catabolic process response to hydrogen peroxide negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to amino acid response to morphine innate immune response response to ethanol negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin receptor signaling pathway regulation of inflammatory response positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to cAMP defense response to virus cellular response to hydrogen peroxide nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway interleukin-1-mediated signaling pathway response to interleukin-1 cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to peptidoglycan cellular response to nicotine cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor postsynapse to nucleus signaling pathway antiviral innate immune response negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of beta-amyloid formation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to angiotensin positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of miRNA metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway transcription from RNA polymerase II promoter response to organic substance positive regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process cellular response to peptide hormone stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline