Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Synuclein Antibodies

          Invitrogen

          alpha Synuclein Monoclonal Antibody (Syn 505)

          3 Published Figures
          10 References
          View all (88) alpha Synuclein antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite alpha Synuclein Monoclonal Antibody (Syn 505)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (3)
          alpha Synuclein Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          alpha Synuclein Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          alpha Synuclein Antibody (35-8300) in IHC

          Immunofluorescent staining of mouse brain (locus coeruleus) double-labeled with Ms anti-Nitrated a-Synuclein (Product # 35-8300, red) and anti-Tyrosine Hydroxylase (green). Image courtesy of John Trojanowski, MD, PhD, University of Pennsylvania School of Medicine, PA. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          alpha Synuclein Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha Synuclein Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Synuclein Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Synuclein Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha Synuclein Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          alpha Synuclein Monoclonal Antibody (Syn 505)

          Product Details

          35-8300

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Horse, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Syn 505

          Immunogen

          Recombinant full-length oxidized human alpha-Synuclein
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533225

          Target Information

          Alpha-synuclein is a member of the synuclein family, which also includes beta- and gamma-synuclein. These proteins are abundant in the brain and play a role in regulating synaptic transmission and membrane trafficking. Alpha- and beta-synuclein have been shown to selectively inhibit phospholipase D2, suggesting that they may also be involved in signaling pathways. Defects in the SNCA gene, which encodes alpha-synuclein, have been implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease. Additionally, alpha-synuclein peptides are a major component of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Multiple alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been identified for this gene. Diseases associated with SNCA include Parkinson Disease 1, Autosomal Dominant and Dementia, Lewy Body.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 41 synuclein; Alpha synuclein; Alpha-synuclein; I+/--synuclein; NACP; non A-beta component of AD amyloid; Non-A beta component of AD amyloid; Non-A4 component of amyloid precursor; SNCA; synuclein alpha-140; synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: NACP; PARK1; PARK4; PD1; SNCA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P37840

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6622

          View more View less

          Function(s)
          SNARE binding magnesium ion binding transcription regulatory region sequence-specific DNA binding actin binding enzyme inhibitor activity protein kinase inhibitor activity cysteine-type endopeptidase inhibitor activity fatty acid binding copper ion binding calcium ion binding protein binding phospholipid binding microtubule binding enzyme activator activity ferrous iron binding zinc ion binding lipid binding oxidoreductase activity kinesin binding enzyme binding protein domain specific binding Hsp70 protein binding histone binding identical protein binding alpha-tubulin binding phospholipase binding metal ion binding tau protein binding beta-tubulin binding phosphoprotein binding binding, bridging phospholipase D inhibitor activity dynein complex binding protein sequestering activity transporter regulator activity cuprous ion binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation positive regulation of receptor recycling positive regulation of neurotransmitter secretion synaptic transmission, dopaminergic fatty acid metabolic process neutral lipid metabolic process phospholipid metabolic process glutathione metabolic process mitochondrial membrane organization chemical synaptic transmission neurotransmitter secretion adult locomotory behavior response to xenobiotic stimulus response to iron(II) ion negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway regulation of glutamate secretion regulation of dopamine secretion synaptic vesicle exocytosis synaptic vesicle priming negative regulation of microtubule polymerization receptor internalization protein destabilization response to magnesium ion response to lipopolysaccharide response to interferon-gamma cellular response to oxidative stress SNARE complex assembly positive regulation of SNARE complex assembly regulation of locomotion response to cocaine dopamine biosynthetic process dopamine metabolic process mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport regulation of macrophage activation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process cellular response to fibroblast growth factor stimulus positive regulation of endocytosis negative regulation of exocytosis positive regulation of exocytosis negative regulation of dopamine metabolic process regulation of neurotransmitter secretion behavioral response to cocaine regulation of neuronal synaptic plasticity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity synaptic vesicle endocytosis synaptic vesicle transport positive regulation of inflammatory response positive regulation of synaptic transmission synapse organization regulation of acyl-CoA biosynthetic process protein oligomerization protein tetramerization positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol neuron apoptotic process dopamine uptake involved in synaptic transmission negative regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission negative regulation of serotonin uptake regulation of norepinephrine uptake negative regulation of norepinephrine uptake calcium ion homeostasis excitatory postsynaptic potential long-term synaptic potentiation positive regulation of inositol phosphate biosynthetic process membrane organization negative regulation of thrombin receptor signaling pathway regulation of microtubule cytoskeleton organization response to interleukin-1 cellular response to copper ion cellular response to epinephrine stimulus fibril organization negative regulation of mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone positive regulation of hydrogen peroxide catabolic process regulation of synaptic vesicle recycling regulation of reactive oxygen species biosynthetic process response to desipramine positive regulation of protein localization to cell periphery negative regulation of chaperone-mediated autophagy regulation of presynapse assembly amyloid fibril formation regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline