Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VE-cadherin (CD144) Antibodies

          Invitrogen

          VE-cadherin Polyclonal Antibody

          35 Published Figures
          61 References
          View all (55) VE-cadherin (CD144) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VE-cadherin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (35)
          VE-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VE-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 38

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VE-cadherin Antibody (36-1900) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of VE-Cadherin (green) in Huvec cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.1% Triton X-100 in PBS for 10 minutes, and blocked with 3% BSA in PBS (Product # 37525) for 30 minutes at room temperature. Cells were stained with a VE-Cadherin polyclonal antibody (Product # 36-1900) at a dilution of 10 µg/mL in blocking buffer for 1 hour at ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VE-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VE-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VE-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          VE-cadherin Polyclonal Antibody

          Product Details

          36-1900

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 22 publications 22 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:50
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5-10 µg/mL
          View 20 publications 20 publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from a C-terminal region of the human VE-cadherin (vascular endothelial cadherin, cadherin-5, CD144) protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533243

          Product Specific Information

          This antibody has been successfully used in western blot, immunofluorescence, immunohistochemistry, and ELISA.

          Target Information

          VE-cadherin is a member of the cadherin superfamily that is located in a six-cadherin cluster in a region on the long arm of chromosome 16 and is involved in loss of heterozygosity events in breast and prostate cancer. VE-cadherin protein is a calcium-dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Functioning as a classic cadherin by imparting to cells the ability to adhere in a homophilic manner, VE-cadherin may play an important role in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. An alternative splice variant has been described but the full length sequence of VE-cadherin has not been determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 7B4 antigen; 7B4/cadherin-5; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); Cadherin-5; CD144; cd144 antigen; endothelial-specific cadherin; unnamed protein product; Vascular endothelial cadherin; VE-cadherin

          View more View less

          Gene Aliases: 7B4; AA408225; CD144; CDH5; VE-Cad; Vec; VEcad; VECD

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P33151, (Mouse) P55284

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1003, (Mouse) 12562, (Rat) 307618

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding calcium ion binding protein binding beta-catenin binding protein phosphatase binding receptor signaling complex scaffold activity vascular endothelial growth factor receptor 2 binding ion channel binding cadherin binding metal ion binding fibrinogen binding BMP receptor binding protein binding involved in cell-cell adhesion protein tyrosine kinase binding cadherin
          Process(es)
          cell morphogenesis endothelial cell morphogenesis blood vessel maturation cell migration involved in sprouting angiogenesis cellular calcium ion homeostasis cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules cell surface receptor signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration positive regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway negative regulation of microtubule polymerization positive regulation of protein complex assembly adherens junction organization maintenance of blood-brain barrier regulation of vascular permeability blood vessel endothelial cell migration cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of angiogenesis negative regulation of inflammatory response bicellular tight junction assembly cell-cell adhesion protein localization to bicellular tight junction positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of establishment of endothelial barrier regulation of establishment of cell polarity negative regulation of endothelial cell apoptotic process single organismal cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline