Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PLK1 Antibodies

          Invitrogen

          PLK1 Monoclonal Antibody (36-298)

          Advanced Verification
          9 Published Figures
          18 References
          View all (49) PLK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PLK1 Monoclonal Antibody (36-298)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (9)
          • Advanced Verification (2)
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 17

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PLK1 Antibody (37-7100) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of (top row) HeLa S3 and (bottom row) NIH 3T3 cells using Ms anti-PLK-1 (Product # 37-7100). Image courtesy of Dr. Erich Nigg, Max-Planck Institut fur Biochemie, Germany. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PLK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PLK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          PLK1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLK1 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          PLK1 Antibody
          PLK1 Antibody
          PLK1 Monoclonal Antibody (36-298)

          Product Details

          37-7100

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 6 publications 6 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 3 publications 3 publications

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          36-298

          Immunogen

          Full-length human Plk1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533336

          Target Information

          PLK1 is a serine/threonine kinase that is thought to function in cell mitosis and regarded as a marker of cell proliferation. It has been found to play a critical role in carcinogenesis. Polo-like kinase proteins acts by binding and phosphorylating proteins are that already phosphorylated on a specific motif recognized by the POLO box domains. Phosphorylates BORA, BUB1B/BUBR1, CCNB1, CDC25C, CEP55, ECT2, ERCC6L, FBXO5/EMI1, FOXM1, KIF20A/MKLP2, CENPU, NEDD1, NINL, NPM1, NUDC, PKMYT1/MYT1, KIZ, PPP1R12A/MYPT1, PRC1, RACGAP1/CYK4, SGOL1, STAG2/SA2, TEX14, TOPORS, p73/TP73, TPT1 and WEE1. Plays a key role in centrosome functions and the assembly of bipolar spindles by phosphorylating KIZ, NEDD1 and NINL.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell cycle regulated protein kinase; PLK 1; PLK-1; polo (Drosophia)-like kinase; polo-like kinase; Polo-like kinase 1; polo-like kinase homolog; Serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: PLK; PLK1; STPK13

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P53350, (Mouse) Q07832, (Rat) Q62673

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5347, (Mouse) 18817, (Rat) 25515

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding microtubule binding anaphase-promoting complex binding kinase activity transferase activity protein kinase binding identical protein binding protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase protein modifying enzyme
          Process(es)
          mitotic sister chromatid segregation G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter establishment of mitotic spindle orientation mitotic cell cycle nuclear division mitotic cytokinesis double-strand break repair via homologous recombination microtubule bundle formation double-strand break repair protein phosphorylation mitotic spindle organization sister chromatid cohesion mitotic chromosome condensation mitotic nuclear envelope disassembly metaphase/anaphase transition of mitotic cell cycle mitotic spindle assembly checkpoint mitotic G2 DNA damage checkpoint centrosome cycle regulation of mitotic cell cycle regulation of cell cycle process female meiosis chromosome segregation protein ubiquitination peptidyl-serine phosphorylation regulation of mitotic metaphase/anaphase transition protein destabilization positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of cytokinesis protein localization to organelle negative regulation of apoptotic process homologous chromosome segregation establishment of protein localization positive regulation of proteolysis Golgi inheritance nuclear envelope disassembly centrosome separation cell division positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity regulation of cell cycle synaptonemal complex disassembly protein localization to chromatin protein localization to centrosome protein localization to nuclear envelope double-strand break repair via alternative nonhomologous end joining positive regulation of protein localization to nucleus regulation of mitotic spindle assembly regulation of mitotic cell cycle phase transition positive regulation of ubiquitin protein ligase activity regulation of protein localization to cell cortex regulation of anaphase-promoting complex-dependent catabolic process protein localization to site of double-strand break negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination cytokinesis cell cycle mitotic nuclear division positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation phosphorylation G2 DNA damage checkpoint polar body extrusion after meiotic divisions regulation of protein binding negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity centrosome organization response to antibiotic
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline