Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TXNIP Antibodies

          Invitrogen

          TXNIP Polyclonal Antibody

          25 Published Figures
          30 References
          View all (10) TXNIP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TXNIP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (25)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 26

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TXNIP Antibody (40-3700) in WB

          Western Blot analysis of (A) SK-MEL-37 and (B) A375 cell lysates using our Rabbit anti-VDUP-1 (C-term) Polyclonal Antibody (Product # 40-3700). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TXNIP Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          TXNIP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TXNIP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TXNIP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TXNIP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot, ChIP Assay (WB, ChIP)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Western Blot (WB)
          TXNIP Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TXNIP Polyclonal Antibody

          Product Details

          40-3700

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 20 publications 20 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from the C-terminal region of human and rat VDUP-1 protein (Vitamin D3 Up-regulated Protein-1, TRX-interacting protein, TXNIP).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533462

          Target Information

          The members of the zinc fingers and homeoboxes gene family are nuclear homodimeric transcriptional repressors that interact with the A subunit of nuclear factor-Y (NF-YA) and contain two C2H2-type zinc fingers and five homeobox DNA-binding domains. This gene encodes member 2 of this gene family. In addition to forming homodimers, this protein heterodimerizes with member 1 of the zinc fingers and homeoboxes family.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 1,25-dihydroxyvitamin D-3 up-regulated; thioredoxin binding protein 2; Thioredoxin-binding protein 2; Thioredoxin-interacting protein; unnamed protein product; upregulated by 1,25-dihydroxyvitamin D-3; Vitamin D3 up-regulated protein 1

          View more View less

          Gene Aliases: ARRDC6; EST01027; HHCPA78; THIF; TXNIP; VDUP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H3M7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 506790, (Human) 10628

          View more View less

          Function(s)
          enzyme inhibitor activity protein binding ubiquitin protein ligase binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus inflammatory response response to oxidative stress response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to glucose protein transport keratinocyte differentiation response to estradiol response to progesterone regulation of cell proliferation response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process platelet-derived growth factor receptor signaling pathway response to calcium ion negative regulation of cell division cellular response to tumor cell cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0