Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • eIF4E Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-eIF4E (Ser209) Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          6 References
          View all (49) eIF4E antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-eIF4E (Ser209) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody (44-528G) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Phospho-eIF4E pSer209 was done on 70% confluent log phase U-87 MG cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Phospho eIF4E pSer209 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # 44-528G) at 1:250 dilution in 0.1% BSA and inc... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in RNA Immunoprecipitation (RIP)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-eIF4E (Ser209) Antibody
          Phospho-eIF4E (Ser209) Polyclonal Antibody

          Product Details

          44-528G

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human eIF4E that contains serine 209. The sequence is conserved in mouse, rat and rabbit.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          Dulbecco's PBS, pH 7.3, with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533674

          Target Information

          eIF4E is involved in several cellular processes including enhanced translational efficiency, splicing, mRNA stability, and RNA nuclear export. All eukaryotic cellular mRNAs are blocked at their 5-prime ends with the 7-methylguanosine cap structure, m7GpppX (where X is any nucleotide). EIF4E is a eukaryotic translation initiation factor involved in directing ribosomes to the cap structure of mRNAs. It is a 24-kD polypeptide that exists as both a free form and as part of a multiprotein complex termed EIF4F. The EIF4E polypeptide is the rate-limiting component of the eukaryotic translation apparatus and is involved in the mRNA-ribosome binding step of eukaryotic protein synthesis. The other subunits of EIF4F are a 50-kD polypeptide, termed EIF4A, that possesses ATPase and RNA helicase activities, and a 220-kD polypeptide, EIF4G.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: eIF-4E; eIF-4F 25 kDa subunit; Eukaryotic translation initiation factor 4E; eukaryotic translation initiation factor 4E-like 1; MGC111573; mRNA cap-binding protein; OTTHUMP00000219703; OTTHUMP00000219704; OTTHUMP00000219705; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AUTS19; CBP; EG668879; EIF-4E; EIF4E; Eif4e-ps; EIF4E1; EIF4EL1; EIF4F; If4e

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06730, (Rabbit) P29338, (Mouse) P63073, (Rat) P63074

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1977, (Rabbit) 100009338, (Mouse) 13684, (Rat) 117045

          View more View less

          Function(s)
          RNA cap binding RNA 7-methylguanosine cap binding RNA binding translation initiation factor activity protein binding enzyme binding eukaryotic initiation factor 4G binding mRNA cap binding DNA-binding transcription factor binding poly(A) RNA binding translation factor translation initiation factor translational protein
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle behavioral fear response mRNA export from nucleus translation translational initiation regulation of translation negative regulation of autophagy negative regulation of translation stem cell population maintenance neuron differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of mitotic cell cycle mRNA transport nuclear export cellular response to dexamethasone stimulus regulation of translation at postsynapse, modulating synaptic transmission lung development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline