Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Aurora A Antibodies

          Invitrogen

          Aurora A Monoclonal Antibody (35C1)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          7 References
          View all (42) Aurora A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Aurora A Monoclonal Antibody (35C1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          Aurora A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Aurora A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Aurora A Antibody (45-8900) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Aurora A Antibody (35C1)was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Aurora A Antibody (35C1) (Product # 45-8900) at 1µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Alexa Fluor 488 Rabbit Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Product # A-11059) at a dilution of 1:400 for 45 mi... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Aurora A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Aurora A Antibody in Western Blot (WB)
          Aurora A Antibody in Western Blot (WB)
          Aurora A Antibody in Western Blot (WB)
          Aurora A Antibody in Western Blot (WB)
          Aurora A Antibody
          Aurora A Monoclonal Antibody (35C1)

          Product Details

          45-8900

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Horse, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rat

          Published species

          Hamster, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          35C1

          Immunogen

          Recombinant protein derived from the full length of human Aurora A Kinase protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533839

          Target Information

          AURKA (Aurora A) is a serine/threonine kinase that regulates mitosis by association in vivo with centrosomes. Overexpression of AURKA is observed in many types of cancer. Aurora A plays a role in cell cycle regulation during anaphase and/or telophase, in relation to the function of the centrosome/spindle pole region during chromosome segregation. Aurora A plays a key role during tumor development and progression and is overexpressed in many human cancers including breast, ovarian and colorectal. Aurora A is viewed as a potential target for anticancer drug treatment. Tissue specificity: Highly expressed in testis and weakly in skeletal muscle, thymus and spleen.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ARK-1; AURAK; Aurora 2; aurora A; Aurora A Kinase; aurora family kinase 1; Aurora kinase A; Aurora-A; aurora-related kinase 1; aurora/IP; aurora/IPL1-like kinase; Aurora/IPL1-related kinase 1; AURORA2; Breast tumor-amplified kinase; EC 2.7.11.1; hARK1; Ipl1- and aurora-related kinase 1; IPL1-related kinase; MGC34538; OTTHUMP00000031341; OTTHUMP00000166072; protein phosphatase 1, regulatory subunit 47; ratAurA; RP5-1167H4.6; sereine threonine kinase; serine/threonine kinase 6; serine/threonine protein kinase 15; serine/threonine protein kinase 6; Serine/threonine-protein kinase 15; Serine/threonine-protein kinase 6; Serine/threonine-protein kinase aurora-A; Serine/threonine-protein kinase Ayk1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AIK; AIRK1; ARK-1; ARK1; AU019385; AURA; AURKA; Aurora-A; AW539821; AYK1; BTAK; IAK; IAK1; PPP1R47; STK15; STK6; STK7

          View more View less

          UniProt ID: (Dog) A0A8I3S724, (Human) O14965, (Bovine) Q2TA06, (Pig) A5GFW1, (Mouse) P97477

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 485940, (Horse) 100050161, (Human) 6790, (Bovine) 504437, (Pig) 574063, (Mouse) 20878, (Rat) 261730

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding ubiquitin protein ligase binding histone kinase activity (H3-S10 specific) protein heterodimerization activity protein serine kinase activity molecular function activator activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups histone serine kinase activity non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          G2/M transition of mitotic cell cycle meiotic spindle organization microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle chromatin remodeling protein phosphorylation apoptotic process spindle organization mitotic spindle organization spindle assembly involved in female meiosis I centrosome cycle mitotic centrosome separation response to wounding anterior/posterior axis specification regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of gene expression peptidyl-serine phosphorylation cell projection organization regulation of protein stability negative regulation of protein binding positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of cytokinesis regulation of microtubule-based process negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process cell cycle G2/M phase transition positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of mitotic cell cycle regulation of centrosome cycle protein autophosphorylation cell division meiotic cell cycle centrosome localization cilium disassembly protein localization to centrosome positive regulation of cell cycle process positive regulation of mitochondrial fission liver regeneration positive regulation of oocyte maturation regulation of signal transduction by p53 class mediator neuron projection extension histone-serine phosphorylation positive regulation of translation positive regulation of meiotic cell cycle process involved in oocyte maturation cell cycle mitotic nuclear division meiotic nuclear division phosphorylation centrosome organization negative regulation of spindle checkpoint response to estradiol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline