Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SDHA Antibodies

          Invitrogen

          SDHA Monoclonal Antibody (2E3GC12FB2AE2)

          Advanced Verification
          61 Published Figures
          107 References
          View all (25) SDHA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SDHA Monoclonal Antibody (2E3GC12FB2AE2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (61)
          • Advanced Verification (2)
          SDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 70

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SDHA Antibody (459200) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SDHA in human embryonic lung-derived fibroblasts using an SDHA Monoclonal antibody (Product # 459200) at a concentration of 0.2 µg/mL. Cultured human embryonic lung-derived fibroblasts (strain MRC5) were fixed, permeabilized and then labeled with an SDHA Monoclonal antibody (Product # 459200) at a concentration of 0.2 µg/mL, followed by an AlexaFluor® 488-conjugated-goat-anti-mouse IgG2a isotype specific secondary antibody at a concentration of 2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SDHA Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SDHA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SDHA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SDHA Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SDHA Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SDHA Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          SDHA Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody in Western Blot (WB)
          SDHA Antibody
          SDHA Antibody
          SDHA Monoclonal Antibody (2E3GC12FB2AE2)

          Product Details

          459200

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1 µg/mL
          View 91 publications 91 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2E3GC12FB2AE2

          Immunogen

          Full length native protein (purified) corresponding to Cow SDHA. Purified mitochondrial complex II (Cow).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          HEPES buffered saline, pH 7.5

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10838019

          Product Specific Information

          ICC application requires heat-induced antigen retrieval where aldehydes are used as fixatives. Use 20min incubation at 90-100°C in 0.1 M Tris/HCl pH 9.5 with 5% urea (wt/vol).

          Positive control: Human heart mitochondria.

          Target Information

          This gene encodes a major catalytic subunit of succinate-ubiquinone oxidoreductase, a complex of the mitochondrial respiratory chain. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. Mutations in this gene have been associated with a form of mitochondrial respiratory chain deficiency known as Leigh Syndrome. A pseudogene has been identified on chromosome 3q29.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: flavoprotein; Flavoprotein subunit of complex II; Fp; Malate dehydrogenase [quinone] flavoprotein subunit; mitochondrial succinate dehydrogenase complex subunit A; SDHA; Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial; succinate dehydrogenase complex subunit A; succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp); succinate dehydrogenase flavoprotein subunit A; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1500032O14Rik; 2310034D06Rik; 4921513A11; C81073; CMD1GG; FP; MC2DN1; NDAXOA; PGL5; PPGL5; SDH1; SDH2; SDHA; SDHF; SDHFP1

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) P31039, (Human) P31040, (Rat) Q920L2, (Mouse) Q8K2B3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281480, (Human) 6389, (Rat) 157074, (Mouse) 66945

          View more View less

          Function(s)
          succinate dehydrogenase activity succinate dehydrogenase (ubiquinone) activity protein binding electron carrier activity oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the CH-CH group of donors flavin adenine dinucleotide binding dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          tricarboxylic acid cycle mitochondrial electron transport, succinate to ubiquinone oxidation-reduction process succinate metabolic process nervous system development electron transport chain respiratory electron transport chain mitochondrial ATP synthesis coupled proton transport transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline