Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ki-67 Antibodies

          Invitrogen

          Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          56 Published Figures
          69 References
          View all (217) Ki-67 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (56)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 57

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ki-67 Antibody (46-5698-82) in Flow

          Intracellular staining of BALB/c splenocytes unstimulated (left) or stimulated for 2 days with immobilized Anti-Mouse CD3 Functional Grade (Product # 16-0031-82) (right) with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) FITC (Product # 11-0452-82) and 0.03 µg of Anti-Mouse/Rat Ki-67 PerCP-eFluor® 710 using the Foxp3/Transcription Factor Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          46-5698-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.06 µg/test
          View 67 publications 67 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Cynomolgus monkey, Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SolA15

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 750
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 615
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11040981

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody SolA15 recognizes mouse and rat Ki-67, a 300 kDa nuclear protein. Ki-67 is present during all active phases of the cell cycle (G1, S, G2, and mitosis), but is absent from resting cells (G0). Ki-67 is detected within the nucleus during interphase but redistributes to the chromosomes during mitosis. Ki-67 is used as a marker for determining the growth fraction of a given population of cells. In studies of tumor cells, the "Ki-67 labeling index" refers to the number of Ki-67 positive cells within the population and this is used to predict outcome of particular cancer types. Ki-67 has been shown to interact with the DNA-bound protein chromobox protein homolog 3 (CBX3) (heterochromatin).

          The SolA15 antibody also recognizes human, non-human primate and canine Ki-67.

          Applications Reported: This SolA15 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This SolA15 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Buffer Set (Product # 00-5521-00) and protocol. Please see BestProtocols® Section (Staining intracellular Antigens for Flow Cytometry) for staining protocol (refer to Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins). This can be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor® 710 can be used in place of PE-Cy5, PE-Cy5.5 or PerCP-Cy5.5. PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. For a filter configuration, we recommend using the 685 LP dichroic mirror and 710/40 band pass filter, however the 695/40 band pass filter is an acceptable alternative.

          Our testing indicates that PerCP-eFluor® 710 conjugated antibodies are stable when stained samples are exposed to freshly prepared 2% formaldehyde overnight at 4°C, but please evaluate for alternative fixation protocols.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Ki-67 is a nuclear protein that is expressed during various stages in the cell cycle, particularly during late G1, S, G2, and M phases. The protein has a forkhead associated domain (FHA) through which it associates with euchromatin at the perichromosomal layer, the centromeric heterochromatin, and the nucleolus. Ki-67 is shown to have a cell cycle dependent topographical distribution with perinucleolar expression at G1, expression in the nuclear matrix at G2, and expression on the chromosomes during M phase. Ki-67 is commonly used as a proliferation marker because it is not detected in G0 cells, but increases steadily from G1 through mitosis. Ki-67 antibodies are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms. In neoplastic tissues, the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine-labelling index. The correlation between low Ki-67 index and histologically low-grade tumors is strong. Ki-67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 homolog; Antigen KI-67; Antigen KI-67 homolog; antigen Ki67; Molecular Immunology Borstel antibody 1; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: D630048A14Rik; Ki-67; Ki67; KIA; MIB-; MIB-1; MKI67; PPP1R105

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P46013, (Mouse) E9PVX6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 100686578, (Human) 4288, (Cynomolgus monkey) 102135895, (Rat) 291234, (Mouse) 17345

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding RNA binding protein binding ATP binding molecular condensate scaffold activity molecular_function protein C-terminus binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          DNA metabolic process meiotic nuclear division cell proliferation response to organic cyclic compound hyaluronan metabolic process organ regeneration cellular response to heat chromosome segregation regulation of mitotic nuclear division regulation of chromatin organization hepatocyte proliferation cholangiocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline