Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD4 Antibodies

          Invitrogen

          CD4 Monoclonal Antibody (OKT4 (OKT-4)), eFluor™ 450, eBioscience™

          14 Published Figures
          38 References
          View all (495) CD4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD4 Monoclonal Antibody (OKT4 (OKT-4)), eFluor™ 450, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (14)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD4 Antibody (48-0048-42) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD8a FITC (Product # 11-0088-42) and Mouse IgG2b K Isotype Control eFluor® 450 (Product # 48-4732-82) (left) or Anti-Human CD4 eFluor® 450 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          48-0048-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 34 publications 34 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Cynomolgus monkey, Hamster, Human, Mouse, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), eFluor™ 450, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OKT4 (OKT-4)

          Conjugate

          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          405/445 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2016674

          Product Specific Information

          Description: The OKT4 monoclonal antibody reacts with human CD4, a 59 kDa cell surface glycoprotein expressed by the majority of thymocytes, a subpopulation of mature T cells (T-helper cells) and in low levels on monocytes. CD4 is a receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). The OKT4 antibody recognizes a different epitope than the RPA-T4 monoclonal antibody, and these antibodies do not cross-block binding to each other's respective epitopes.

          Applications Reported: This OKT4 (OKT-4) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OKT4 (OKT-4) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The CD4 antigen is involved in the recognition of MHC class II molecules and is a co-receptor for HIV. CD4 is primarily expressed in a subset of T-lymphocytes, also referred to as T helper cells, but may also be expressed by other cells in the immune system, such as monocytes, macrophages, and dendritic cells. At the tissue level, CD4 expression may be detected in thymus, lymph nodes, tonsils, and spleen, and also in specific regions of the brain, gut, and other non-lymphoid tissues. CD4 functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase, Lck. It may also function as an important mediator of direct neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcripts have been identified in this gene [RefSeq, July 2017].

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD4; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; CD4 receptor; cd4a; fCD4; Leu-3; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T4 surface glycoprotein precursor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD4; CD4mut; IMD79; Leu-3; OKT4D; T4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01730

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 920

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding extracellular matrix structural constituent protein binding zinc ion binding lipid binding coreceptor activity immunoglobulin binding enzyme binding protein kinase binding MHC class II protein complex binding signaling receptor activity interleukin-16 binding interleukin-16 receptor activity MHC class II protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation adaptive immune response immune system process positive regulation of immune system process immune response cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of calcium ion transport into cytosol calcium-mediated signaling T cell differentiation macrophage differentiation response to estradiol maintenance of protein location in cell positive regulation of interleukin-2 production response to vitamin D positive regulation of kinase activity helper T cell enhancement of adaptive immune response interleukin-15-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation T cell activation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade T cell selection response to ethanol positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of protein kinase activity positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of viral entry into host cell viral entry into host cell defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of calcium-mediated signaling regulation of T cell activation positive regulation of T cell activation positive regulation of multicellular organismal process regulation of calcium ion transport positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus response to methamphetamine hydrochloride cellular response to ionomycin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline