Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • CK1 epsilon Antibodies

          Invitrogen

          CK1 epsilon Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (17) CK1 epsilon antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CK1 epsilon Polyclonal Antibody

          • Antibody Testing Data (4)
          CK1 epsilon Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CK1 epsilon Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CK1 epsilon Antibody (487600) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CSNK1E/Casein Kinase I epsilon was performed using 70% confluent log phase Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with CSNK1E/Casein Kinase I epsilon Rabbit Polyclonal Antibody (Product # 487600) at 2µg/mL in ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CK1 epsilon Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CK1 epsilon Antibody in Western Blot (WB)
          CK1 epsilon Antibody in Western Blot (WB)
          CK1 epsilon Antibody in Western Blot (WB)
          CK1 epsilon Polyclonal Antibody

          Product Details

          487600

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat, Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from the N-terminal region of the human casein kinase 1 epsilon protein (Accession# NP_689407), which is identical to mouse and rat sequence.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2532252

          Target Information

          CSNK1E (CK1 epsilon) is a serine/threonine kinase implicated in a wide range of cellular functions, including vesicular trafficking, DNA damage repair, cell cycle progression, and cytokinesis. CSNK1E phosphorylate key regulatory proteins involved in the control of cell differentiation, proliferation, chromosome segregation, circadian rhythms, and metabolic pathways. CK1 family members share a highly conserved kinase domain but differ in their variable N-and C-terminal domains. Mammals have seven family members: alpha, beta, gamma1, gamma2, gamma3, delta and epsilon. CKIe positively regulates Akt possibly by inhibiting PP2A. CKIe play an important role in neurodegenerative diseases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: casein kinase 1; casein kinase 1, epsilon; Casein kinase I isoform epsilon; CK1e; CKI, epsilon; CKI-epsilon; CKIe; KC1 epsilon; MGC10398; OTTHUMP00000063258; OTTHUMP00000063263; RP1-5O6.1

          View more View less

          Gene Aliases: AI426939; AI551861; AW457082; CK1epsilon; CKIe; CKIepsilon; CSNK1E; HCKIE; KC1epsilon; tau

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49674, (Mouse) Q9JMK2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1454, (Mouse) 27373, (Rat) 58822

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding poly(A) RNA binding nucleotide binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          G2/M transition of mitotic cell cycle DNA repair rRNA processing protein phosphorylation endocytosis signal transduction regulation of cell shape Wnt signaling pathway peptidyl-serine phosphorylation negative regulation of Wnt signaling pathway negative regulation of protein binding positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process circadian regulation of gene expression cellular protein localization regulation of circadian rhythm positive regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of cellular protein localization positive regulation of dopaminergic neuron differentiation positive regulation of non-canonical Wnt signaling pathway circadian rhythm phosphorylation rhythmic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0