Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Neuroserpin Antibodies

          Invitrogen

          Neuroserpin Polyclonal Antibody, PeproTech®

          View all (19) Neuroserpin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Neuroserpin Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Neuroserpin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Neuroserpin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Neuroserpin Antibody (500-P271-1MG) in WB

          Western Blot: To detect Human Neuroserpin by Western Blot analysis Neuroserpin Polyclonal Antibody (Product # 500-P271-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Neuroserpin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Neuroserpin Antibody in Western Blot (WB)
          Neuroserpin Antibody in Western Blot (WB)
          Neuroserpin Antibody in ELISA (ELISA)
          Neuroserpin Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P271-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human Neuroserpin
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930181

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: MTGATFPEEA IADLSVNMYN RLRATGEDEN ILFSPLSIAL AMGMMELGAQ GSTQKEIRHS MGYDSLKNGE EFSFLKEFSN MVTAKESQYV MKIANSLFVQ NGFHVNEEFL QMMKKYFNAA VNHVDFSQNV AVANYINKWV ENNTNNLVKD LVSPRDFDAA TYLALINAVY FKGNWKSQFR PENTRTFSFT KDDESEVQIP MMYQQGEFYY GEFSDGSNEA GGIYQVLEIP YEGDEISMML VLSRQEVPLA TLEPLVKAQL VEEWANSVKK QKVEVYLPRF TVEQEIDLKD VLKALGITEI FIKDANLTGL SDNKEIFLSK AIHKSFLEVN EEGSEAAAVS GMIAISRMAV LYPQVIVDHP FFFLIRNRRT GTILFMGRVM HPETMNTSGH DFEEL.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Neuroserpin. Anti-Human Neuroserpin-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human Neuroserpin matrix.

          Sandwich ELISA: To detect hHuman Neuroserpin by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human Neuroserpin (500-P271Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Neuroserpin.

          Western Blot: To detect Human Neuroserpin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Neuroserpin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          This gene encodes a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors. The protein is primarily secreted by axons in the brain, and preferentially reacts with and inhibits tissue-type plasminogen activator. It is thought to play a role in the regulation of axonal growth and the development of synaptic plasticity. Mutations in this gene result in familial encephalopathy with neuroserpin inclusion bodies (FENIB), which is a dominantly inherited form of familial encephalopathy and epilepsy characterized by the accumulation of mutant neuroserpin polymers. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp781N13156; isofom of neuroserpin; isoform of human neuroserpin; Neuroserpin; novel alternatively spliced truncated isoform of human neuroserpin; Neuroserpin; Peptidase inhibitor 12; PI-12; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade I (neuroserpin), member 1; Serpin I1; serpin peptidase inhibitor clade I (neuroserpin) member 1 isoform SERPINI1_1; serpin peptidase inhibitor clade I (neuroserpin) member 1 isoform SERPINI1_2; serpin peptidase inhibitor clade I member 1; serpin peptidase inhibitor, clade I (neuroserpin), member 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HNS-S1; HNS-S2; neuroserpin; PI12; SERPINI1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99574

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5274

          View more View less

          Function(s)
          serine-type endopeptidase inhibitor activity peptidase inhibitor activity
          Process(es)
          central nervous system development peripheral nervous system development positive regulation of neuron projection development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline