Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PDGF-AA Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          PDGF-AA Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          View all (5) PDGF-AA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite PDGF-AA Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PDGF-AA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDGF-AA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PDGF-AA Antibody (500-P46BT-1MG) in WB

          Western Blot: To detect hPDGF-AA by Western Blot analysis PDGF-AA Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P46BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hPDGF-AA is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PDGF-AA Antibody in Western Blot (WB)
          PDGF-AA Antibody in Western Blot (WB)
          PDGF-AA Antibody in ELISA (ELISA)
          PDGF-AA Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P46BT-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived, 28.5 kDa Recombinant Human PDGF-AA
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930560

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: SIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATTSLN PDYREEDTGR PRESGKKRKR KRLKPT.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human PDGF-AA. Anti-Human PDGF-AA-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect hPDGF-AA by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human PDGF-AA (500-P46) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hPDGF-AA.

          Western Blot: To detect hPDGF-AA by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hPDGF-AA is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P46BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          Platelet-derived growth factor (PDGF) was discovered as a major mitogenic factor present in serum but absent from plasma. It was found to be secreted from the alpha -granules of platelets activated during the coagulation of blood to form serum. Subsequent studies have demonstrated that PDGF is not one molecule but three, each a dimeric combination of two distinct but structurally related peptide chains designated A and B. The dimeric isoforms PDGF-AA, AB and BB are differentially expressed in various cell types and their effects are mediated through two distinct receptors, termed alpha and beta. Differences exist in isoform binding to each receptor. In general, PDGF isoforms are potent mitogens for connective tissue cells, including dermal fibroblasts, glial cells, arterial smooth muscle cells and some epithelial and endothelial cells. In addition to its activity as a mitogen, PDGF is chemotactic for fibroblasts, smooth muscle cells, neutrophils and mononuclear cells. Other reported activities for PDGF include stimulation of granule release by neutrophils and monocytes, facilitation of steroid synthesis by Leydig cells, stimulation of neutrophil phagocytosis, inhibition of natural killer (NK) cell activity, stimulation of collagen synthesis, modulation of thrombospondin expression and secretion, stimulation of collagenase activity and secretion, induction of contraction of rat aorta strips in vitro, and transient induction of T cell IL-2 secretion accompanied by a down-regulation of IL-4 and IFN-gamma production, temporary effects that may allow clonal expansion of antigen-activated B and T helper lymphocytes prior to differentiation. PDGF also appears to be ubiquitous in neurons throughout the CNS, where it is suggested to play an important role in neuron survival and regeneration, and in mediation of glial cell proliferation and differentiation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline