Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Synapsin 1 Antibodies

          Invitrogen

          Synapsin 1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          8 Published Figures
          25 References
          View all (38) Synapsin 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Synapsin 1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (8)
          • Advanced Verification (1)
          Synapsin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Synapsin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Synapsin 1 Antibody (51-5200) in WB

          Western blot was performed using anti-Synapsin1 Polyclonal Antibody (Product # 51-5200) and 78 kDa band corresponding to Synapsin1 was observed across cell lines tested and tissues except Mouse Lung and Heart which are reported to be negative. Whole cell extracts of (30 µg lysate) of IMR-32 (Lane 1), PC-12 (Lane 2), tissue extracts of Mouse Brain (Lane 3), Mouse Lung (Lane 4) and Mouse Heart (Lane 5) were electrophoresed using Novex® NuPAGE® 4-12 % Bis-Tris gel (Product # NP0322BOX). Resolved proteins were then transferred onto a nitrocell... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Synapsin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Synapsin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Synapsin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Synapsin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synapsin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synapsin 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synapsin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Synapsin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Synapsin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Synapsin 1 Antibody
          Synapsin 1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          51-5200

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:2000
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:2,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1 µg/200 µg rat brain lysate
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Purified bovine brain Synapsin 1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. not determined

          Amount

          10 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          5mM Ammonium bicarbonate

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533909

          Product Specific Information

          The antibody should be reconstituted in 50 uL phosphate buffered saline (PBS: 137 mM NaCl, 7.5 mM Na2HPO4, 2.7 mM KCl, 1.5 mM KH2PO4, pH 7.4) before use. After reconstitution the antibody should be aliquot and stored at -20C.

          Target Information

          SYN1 (synapsin 1) is a member of the synapsin gene family. Synapsins encode neuronal phosphoproteins that associate with the cytoplasmic surface of synaptic vesicles. Family members are characterized by common protein domains and are implicated in synaptogenesis and the modulation of neurotransmitter release, suggesting a potential role in several neuropsychiatric diseases. Synapsin 1 plays a role in regulation of axonogenesis and synaptogenesis. It serves as a substrate for several different protein kinases and phosphorylation may function in the regulation of this protein in the nerve terminal. Mutations in this gene may be associated with X-linked disorders with primary neuronal degeneration such as Rett syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Brain protein 4.1; synapsin 1; Synapsin I; synapsin Ib; Synapsin-1; truncated synapsin 1-S

          View more View less

          Gene Aliases: EPILX; EPILX1; MRX50; Syn-1; SYN1; Syn1-S; SYN1a; SYN1b; SYNI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17600, (Bovine) P17599, (Rat) P09951, (Mouse) O88935

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6853, (Bovine) 281510, (Rat) 24949, (Mouse) 20964

          View more View less

          Function(s)
          actin binding protein binding ATP binding protein kinase binding identical protein binding calcium-dependent protein binding microtubule cortical anchor activity catalytic activity protein dimerization activity membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          chemical synaptic transmission neurotransmitter secretion regulation of neurotransmitter secretion neuron development modulation of synaptic transmission synapse organization synaptic vesicle clustering regulation of synaptic vesicle cycle synaptic vesicle cycle regulation of synaptic vesicle exocytosis metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline