Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IFN gamma Antibodies

          Invitrogen

          IFN gamma Monoclonal Antibody (4S.B3), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Advanced Verification
          86 Published Figures
          79 References
          View all (213) IFN gamma antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IFN gamma Monoclonal Antibody (4S.B3), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (86)
          • Advanced Verification (1)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 88

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IFN gamma Antibody (53-7319-42) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells stimulated with PMA/ionomycin in the presence of monensin with staining buffer (autofluorescence) (open histogram) or Anti-Human IFN gamma Alexa Fluor® 488 (filled histogram). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in ELISA (ELISA)
          IFN gamma Antibody

          Product Details

          53-7319-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 77 publications 77 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4S.B3

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 650
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1272028

          Product Specific Information

          Description: The 4S.B3 monoclonal antibody reacts with interferon-gamma (IFN gamma). Human IFN gamma is a 17 kDa factor produced by activated T and NK cells and is an anti-viral and anti-parasitic cytokine. IFN gamma in synergy with other cytokines, such as TNF alpha, inhibits proliferation of normal and transformed cells. Immunomodulatory effects of IFN gamma are exerted on a wide range of cell types expressing the high affinity receptors for IFN gamma. Glycosylation of IFN gamma does not affect its biological activity.

          Applications Reported: This 4S.B3 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 4S.B3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of activated human peripheral blood mononuclear cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine; H-IFN-g; IFN γ; IFN-gamma; IFN-y; IFNg; IFNγ; Immune interferon; Interferon; Interferon gamma; Interferon y; Interferon γ; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IFG; IFI; IFNG; IMD69

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01579

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3458

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interferon-gamma receptor binding protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation positive regulation of cytokine production adaptive immune response macrophage activation involved in immune response positive regulation of T cell cytokine production apoptotic process immune response humoral immune response cell surface receptor signaling pathway JAK-STAT cascade positive regulation of cell proliferation response to virus positive regulation of autophagy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration macrophage differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of protein complex assembly negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation involved in immune response positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis interleukin-2-mediated signaling pathway type III interferon-mediated signaling pathway positive regulation of protein import into nucleus positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of glycolytic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter astrocyte activation negative regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis positive regulation of neurogenesis regulation of insulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of transport defense response to virus interferon-gamma-mediated signaling pathway positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate metabolic process positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of protein serine/threonine kinase activity positive regulation of protein deacetylation extrinsic apoptotic signaling pathway receptor signaling pathway via STAT cellular response to virus neuroinflammatory response negative regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of glutamate receptor signaling pathway positive regulation of cellular respiration positive regulation of beta-amyloid formation positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of exosomal secretion positive regulation of iron ion import across plasma membrane positive regulation of core promoter binding positive regulation of tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 11 production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline