Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • F4/80 Antibodies

          Invitrogen

          F4/80 Monoclonal Antibody (BM8), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          97 Published Figures
          152 References
          View all (68) F4/80 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite F4/80 Monoclonal Antibody (BM8), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          F4/80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          F4/80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          F4/80 Antibody (58-4801-82) in Flow

          BALB/c mouse resident peritoneal macrophages were stained with CD11b Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0112-82) and 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Alexa Fluor 532 (Product # 58-4321-80) (left) or 0.25 µg of F4/80 Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 532 (right). Cells in the large scatter population were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          F4/80 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) (IHC, IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          F4/80 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          Product Details

          58-4801-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 51 publications 51 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 18 publications 18 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 75 publications 75 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Alexa Fluor™ 532, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BM8

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532 Alexa Fluor™ 532
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          534/553 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2811911

          Product Specific Information

          Description: The BM8 monoclonal antibody reacts with mouse F4/80 antigen, an approximately 160 kDa surface receptor. It belongs to the EGF-TM7 family of proteins. As such it contains seven EGF-like domains on its extracellular N-terminus, seven transmembrane spanning sequences, and an intracellular C-terminal domain showing homology to other TM7 superfamily members. The F4/80 antigen is expressed by a majority of mature macrophages and is one of the best markers for this population of cells. However, other cell types, such as peritoneal eosinophils, Langerhans cells, and some other dendritic cell subtypes, have been reported to express this antigen as well. Expression of F4/80 commences during early myeloid development in vivo and can be upregulated on BM cells stimulated in vitro with M-CSF. Some populations of macrophages, especially in the lymphoid microenvironment, may be devoid of F4/80.

          Applications Reported: This BM8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This BM8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse resident peritoneal macrophages. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Alexa Fluor 532 is excited with the Green laser (532 nm) and emits at 561 nm. This cannot be used with the Yellow-Green laser (561 nm). We recommend using a 560/14 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 532 nm; Emission: 561 nm; Laser: Green Laser

          Target Information

          F4/80 antigen is a 160 kDa cell surface glycoprotein that is a member of the EGF TM7 family of proteins and shares 68% overall amino acid identity with human EGF module containing mucin like hormone receptor 1 (EMR1). Expression of F4/80 is heterogeneous and is reported to vary during macrophage maturation and activation. The F4/80 antigen is expressed on a wide range of mature tissue macrophages including Kupffer cells, Langerhans, microglia, macrophages located in the gut lamina propria, peritoneal cavity, lung, thymus, bone marrow stroma and macrophages in the red pulp of the spleen. F4/80 expression has also been reported on a subpopulation of dendritic cells but is absent from macrophages located in T cell areas of the spleen and lymph node. The ligands and biological functions of the F4/80 antigen have not yet been determined but recent studies suggest a role for F4/80 in the generation of efferent CD8+ve regulatory T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adhesion G protein-coupled receptor E1; Cell surface glycoprotein F4/80; EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1; EGF-like module receptor 1; EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1; EMR1 hormone receptor; lymphocyte antigen 71

          View more View less

          Gene Aliases: Adgre1; DD7A5-7; EGF-TM7; Emr1; F4/80; Gpf480; Ly71; TM7LN3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q61549

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 13733

          View more View less

          Function(s)
          signal transducer activity transmembrane signaling receptor activity G-protein coupled receptor activity calcium ion binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline