Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD56 (NCAM) Antibodies

          Proteintech

          NCAM1/CD56 Monoclonal Antibody (1E8C9)

          4 References
          View all (166) CD56 (NCAM) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NCAM1/CD56 Monoclonal Antibody (1E8C9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NCAM1/CD56 Antibody (60238-1-IG) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed SH-SY5Y cells using NCAM1/CD56 antibody (Product # 60238-1-IG, Clone: 1E8C9 ) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NCAM1/CD56 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NCAM1/CD56 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NCAM1/CD56 Antibody in Western Blot (WB)
          NCAM1/CD56 Antibody in Western Blot (WB)
          NCAM1/CD56 Antibody in Western Blot (WB)
          NCAM1/CD56 Antibody in Western Blot (WB)
          NCAM1/CD56 Monoclonal Antibody (1E8C9)

          Product Details

          60238-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:8,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:400
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1E8C9

          Immunogen

          NCAM1/CD56 Fusion Protein Ag5732 (30-352 aa encoded by BC047244)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.95 mg/mL

          Amount

          142.5 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: EISVGESKF FLCQVAGDAK DKDISWFSPN GEKLTPNQQR ISVVWNDDSS STLTIYNANI DDAGIYKCVV TGEDGSESEA TVNVKIFQKL MFKNAPTPQE FREGEDAVIV CDVVSSLPPT IIWKHKGRDV ILKKDVRFIV LSNNYLQIRG IKKTDEGTYR CEGRILARGE INFKDIQVIV NVPPTIQARQ NIVNATANLG QSVTLVCDAE GFPEPTMSWT KDGEQIEQEE DDEKYIFSDD SSQLTIKKVD KNDEAEYICI AENKAGEQDA TIHLKVFAKP KITYVENQTA MELEEQVTLT CEASGDPIPS ITWRTSTRNI SSEE (30-352 aa encoded by BC047244)

          Target Information

          CD56, also known as neural cell adhesion molecule (NCAM), is a highly glycosylated transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family. It plays a crucial role in cell adhesion, migration, axonal growth, pathfinding, and synaptic plasticity. CD56 is ubiquitously expressed in the nervous system in isoforms ranging from 120-180 kDa and is involved in homotypic adhesion of neural cells. It mediates interactions by binding extracellular matrix components such as laminin and integrins, with polysialic modification reducing CD56-mediated adhesion. In the hematopoietic system, CD56 is expressed on natural killer (NK) cells and a subset of T cells known as NKT cells. It is also found on most neuroectodermal-derived cell lines, tissues, and neoplasms, including retinoblastoma, medulloblastoma, astrocytomas, and neuroblastoma. CD56 serves as a widely used neuroendocrine marker with high sensitivity for neuroendocrine tumors and ovarian granulosa cell tumors. Diseases associated with CD56 dysfunction include rabies and blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms, highlighting its importance in both neural and immune system functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 145 kda neural cell adhesion molecule; antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11; CD-56; CD56; E NCAM; membrane glycoprotein; N CAM1; N-CAM; N-CAM-1; neural cell adhesion molecule; Neural cell adhesion molecule 1; neural cell adhesion molecule secreted isoform; neural cell adhesion molecule, NCAM; sCD56; sNCAM; soluble CD56; soluble NCAM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD56; E-NCAM; MSK39; N-CAM; N-CAM-1; NCAM; NCAM-1; NCAM-C; NCAM1; NCAMC

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13591, (Mouse) P13595, (Rat) P13596

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4684, (Pig) 100515564, (Mouse) 17967, (Rat) 24586

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding heparin binding phosphatase binding LRR domain binding identical protein binding fibroblast growth factor receptor binding cytoskeletal protein binding
          Process(es)
          regulation of exocyst assembly cell adhesion cell surface receptor signaling pathway aging learning or memory response to lead ion response to fluoxetine thalamus development neuron projection development multicellular organismal response to stress homotypic cell-cell adhesion response to cocaine neuron development positive regulation of calcium-mediated signaling regulation of sensory perception of pain positive regulation of cardiac muscle cell proliferation negative regulation of cell death epithelial to mesenchymal transition viral entry into host cell commissural neuron axon guidance regulation of semaphorin-plexin signaling pathway response to inorganic substance peripheral nervous system axon regeneration calcium-independent cell-cell adhesion via plasma membrane cell-adhesion molecules organ regeneration cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to inorganic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline