Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD56 (NCAM) Antibodies

          Invitrogen

          CD56 (NCAM) Monoclonal Antibody (TULY56), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          5 Published Figures
          7 References
          View all (194) CD56 (NCAM) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD56 (NCAM) Monoclonal Antibody (TULY56), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (5)
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD56 (NCAM) Antibody (61-0566-42) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with CD3 Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-0038-42) and Mouse IgG1 kappa Isotype Control, PE-eFluor 610 (Product # 61-4714-82) (left) or CD56 Monoclonal Antibody, PE-eFluor 610 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD56 (NCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          61-0566-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 7 publications 7 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TULY56

          Conjugate

          PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/606 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2784786

          Product Specific Information

          Description: This TULY56 monoclonal antibody reacts with human CD56, also known as Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM). CD56 is a highly glycosylated transmembrane molecule expressed by neurons and plays a role in the homotypic adhesion of neural cells. In the hematopoietic system, CD56 is expressed on NK cells and a subset of T cells referred to as NKT cells.

          Staining with TULY56 does not block binding of CMSSB, suggesting that the two antibodies recognize different epitopes. Additionally, TULY56 performs better after fixation and permeabilization than CMSSB.

          The TULY56 monoclonal antibody crossreacts with Rhesus macaque.

          Applications Reported: This TULY56 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This TULY56 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PE-eFluor 610 can be excited with laser lines from 488-561 nm and emits at 607 nm. We recommend using a 610/20 band pass filter (equivalent to PE-Texas Red). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 607 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Target Information

          CD56, also known as neural cell adhesion molecule (NCAM), is a highly glycosylated transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family. It plays a crucial role in cell adhesion, migration, axonal growth, pathfinding, and synaptic plasticity. CD56 is ubiquitously expressed in the nervous system in isoforms ranging from 120-180 kDa and is involved in homotypic adhesion of neural cells. It mediates interactions by binding extracellular matrix components such as laminin and integrins, with polysialic modification reducing CD56-mediated adhesion. In the hematopoietic system, CD56 is expressed on natural killer (NK) cells and a subset of T cells known as NKT cells. It is also found on most neuroectodermal-derived cell lines, tissues, and neoplasms, including retinoblastoma, medulloblastoma, astrocytomas, and neuroblastoma. CD56 serves as a widely used neuroendocrine marker with high sensitivity for neuroendocrine tumors and ovarian granulosa cell tumors. Diseases associated with CD56 dysfunction include rabies and blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms, highlighting its importance in both neural and immune system functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 145 kda neural cell adhesion molecule; antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11; CD-56; CD56; E NCAM; membrane glycoprotein; N CAM1; N-CAM; N-CAM-1; neural cell adhesion molecule; Neural cell adhesion molecule 1; neural cell adhesion molecule secreted isoform; neural cell adhesion molecule, NCAM; sCD56; sNCAM; soluble CD56; soluble NCAM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD56; MSK39; NCAM; NCAM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13591

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4684, (Rhesus monkey) 693789

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding
          Process(es)
          epithelial to mesenchymal transition cell adhesion viral entry into host cell commissural neuron axon guidance regulation of semaphorin-plexin signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline