Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PD-L1 (CD274) Antibodies

          Invitrogen

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), Super Bright™ 645, eBioscience™

          48 Published Figures
          39 References
          View all (266) PD-L1 (CD274) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), Super Bright™ 645, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (48)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 49

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody (64-5982-82) in Flow

          Staining of C57Bl/6 splenocytes with CD3e Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0031) and 0.06 µg of Rat IgG2a K Isotype Control, Super Bright 645 (Product # 64-4321) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD274 (B7-H1) Super Bright 645 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Functional Assay (Functional)

          Product Details

          64-5982-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 28 publications 28 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, lambda

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Super Bright™ 645, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MIH5

          Conjugate

          Super Bright™ 645 Super Bright™ 645 Super Bright™ 645
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          414/645 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2688084

          Product Specific Information

          Description: The MIH5 monoclonal antibody reacts with mouse B7-H1, also known as PD-L1. B7-H1, a member of the B7 family, has a predicted molecular weight of approximately 40 kDa and belongs to the Ig superfamily. B7-H1 is expressed on a majority of leukocytes including T, B, NK and DC. B7-H1 is a ligand for PD-1. Interaction of PD-1 with either PD-L1 (B7-H1) or PD-L2 (B7-DC) results in inhibition of T and B cell responses. MIH5 is reported to be a blocking antibody.

          Applications Reported: This MIH5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MIH5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Super Bright 645 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 645 nm. We recommend using a 660/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4 degrees C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 405 nm; Emission: 645 nm; Laser: Violet Laser

          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.

          Target Information

          Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B7 homolog 1; B7-H1; CD274; PD-L1; PDCD1 ligand 1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1

          View more View less

          Gene Aliases: A530045L16Rik; B7h1; Cd274; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9EP73

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 60533

          View more View less

          Function(s)
          protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cell migration T cell costimulation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production positive regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation negative regulation of activated T cell proliferation toxin transport negative regulation of tumor necrosis factor superfamily cytokine production positive regulation of interleukin-10 secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline