Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Annexin A1 Antibodies

          Proteintech

          Annexin A1 Monoclonal Antibody (1E1B7)

          3 References
          View all (75) Annexin A1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Annexin A1 Monoclonal Antibody (1E1B7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          Annexin A1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Annexin A1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Annexin A1 Antibody (66344-1-IG) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol ) fixed A549 cells using 66344-1-IG (Annexin A1 antibody) at dilution of 1:100 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Annexin A1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Annexin A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Annexin A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Annexin A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Annexin A1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Annexin A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Annexin A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Annexin A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Annexin A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Annexin A1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Annexin A1 Monoclonal Antibody (1E1B7)

          Product Details

          66344-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2500-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1E1B7

          Immunogen

          Annexin A1 Fusion Protein Ag17273 (1-346 aa encoded by BC001275)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAMVSEFLK QAWFIENEEQ EYVQTVKSSK GGPGSAVSPY PTFNPSSDVA ALHKAIMVKG VDEATIIDIL TKRNNAQRQQ IKAAYLQETG KPLDETLKKA LTGHLEEVVL ALLKTPAQFD ADELRAAMKG LGTDEDTLIE ILASRTNKEI RDINRVYREE LKRDLAKDIT SDTSGDFRNA LLSLAKGDRS EDFGVNEDLA DSDARALYEA GERRKGTDVN VFNTILTTRS YPQLRRVFQK YTKYSKHDMN KVLDLELKGD IEKCLTAIVK CATSKPAFFA EKLHQAMKGV GTRHKALIRI MVSRSEIDMN DIKAFYQKMY GISLCQAILD ETKGDYEKIL VALCGGN (1-346 aa encoded by BC001275)

          Target Information

          Annexin I belongs to a family of Ca (2+) -dependent phospholipid binding proteins that are preferentially located on the cytosolic face of the plasma membrane. Annexin I has a molecular mass of 40 kDa, with phospholipase A2 inhibitory activity. Since phospholipase A2 is required for the biosynthesis of the potent mediators of inflammation, prostaglandins and leukotrienes, annexin I may have potential anti-inflammatory activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ANAX1; Annexin A1; Annexin I; annexin I (lipocortin I); Annexin-1; ANXA1; Calpactin II; Calpactin-2; Chromobindin-9; epididymis secretory sperm binding protein; lipocortin 1; Lipocortin I; p35; Phospholipase A2 inhibitory protein; RP11-71A24.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Anx-1; Anx-A1; ANX1; ANXA1; C430014K04Rik; Lpc-1; LPC1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04083, (Mouse) P10107

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 301, (Mouse) 16952

          View more View less

          Function(s)
          phosphatidylserine binding phospholipase inhibitor activity receptor binding calcium ion binding protein binding phospholipid binding calcium-dependent phospholipid binding lipid binding phospholipase A2 inhibitor activity metal ion binding calcium-dependent protein binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion single-stranded DNA binding single-stranded RNA binding helicase activity structural molecule activity protein binding, bridging double-stranded DNA-dependent ATPase activity annealing helicase activity protein homodimerization activity calcium-binding protein
          Process(es)
          neutrophil homeostasis adaptive immune response immune system process monocyte chemotaxis regulation of leukocyte migration phagocytosis inflammatory response signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger regulation of cell shape myoblast migration involved in skeletal muscle regeneration peptide cross-linking actin cytoskeleton organization keratinocyte differentiation positive regulation of vesicle fusion regulation of interleukin-1 production negative regulation of interleukin-8 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of neutrophil apoptotic process cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus positive regulation of T cell proliferation neutrophil activation regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process innate immune response positive regulation of T-helper 1 cell differentiation negative regulation of T-helper 2 cell differentiation negative regulation of exocytosis alpha-beta T cell differentiation regulation of hormone secretion arachidonic acid secretion regulation of inflammatory response negative regulation of transport positive regulation of multicellular organismal process cellular response to glucocorticoid stimulus granulocyte chemotaxis positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of wound healing neutrophil clearance cell-cell adhesion positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle DNA strand renaturation insulin secretion positive regulation of prostaglandin biosynthetic process DNA duplex unwinding DNA rewinding positive regulation of apoptotic process negative regulation of protein secretion cellular response to hydrogen peroxide prolactin secretion negative regulation of phospholipase A2 activity negative regulation of interleukin-8 secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline