Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SOD1 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Monoclonal Antibody (SOD1, 4248)

          View all (75) SOD1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Monoclonal Antibody (SOD1, 4248)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody (6647-MSM8-P1) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human kidney using Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Monoclonal Antibody (Product # 6647-MSM8-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in Western Blot (WB)
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Monoclonal Antibody (SOD1, 4248)

          Product Details

          6647-MSM8-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-2 µg/10^6 cells
          -

          Peptide Array (Array)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SOD1, 4248

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa14-148) of human SOD1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.

          Target Information

          SOD1 (superoxide dismutase) binds copper and zinc ions and is one of two isozymes responsible for destroying free superoxide radicals in the body. This isozyme is a soluble cytoplasmic protein, acting as a homodimer to convert naturally-occuring but harmful superoxide radicals to molecular oxygen and hydrogen peroxide. The other isozyme is a mitochondrial protein. Mutations in this gene have been implicated as causes of familial amyotrophic lateral sclerosis. Rare transcript variants have been reported for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: amyotrophic lateral sclerosis 1; Amyotrophic lateral sclerosis 1 (ALS1); Cu/Zn SOD; Cu/Zn superoxide dismutase; epididymis secretory protein Li 44; HGNC:11179; hSod1; Hydrogen sulfide oxidase; indophenoloxidase A; Indophenoloxidase A (IPOA); indophenoloxidase A; soluble; cystolic; Cu/Zn superoxide dismutase; epididymis secretory protein Li 44; SOD, soluble; SOD1; superoxide dismutase; Superoxide dismutase 1; Superoxide Dismutase 1 (SOD1); superoxide dismutase 1, soluble; Superoxide dismutase [Cu-Zn]; superoxide dismutase, cystolic; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALS; ALS1; HEL-S-44; homodimer; hSod1; IPOA; SOD; SOD1; STAHP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00441

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6647

          View more View less

          Function(s)
          superoxide dismutase activity copper ion binding protein binding zinc ion binding antioxidant activity oxidoreductase activity enzyme binding protein phosphatase 2B binding small GTPase binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding chaperone binding
          Process(es)
          response to reactive oxygen species response to superoxide ovarian follicle development positive regulation of cytokine production placenta development retina homeostasis response to amphetamine myeloid cell homeostasis glutathione metabolic process superoxide metabolic process cellular iron ion homeostasis apoptotic process response to oxidative stress spermatogenesis embryo implantation sensory perception of sound locomotory behavior anterograde axonal transport retrograde axonal transport regulation of blood pressure determination of adult lifespan response to heat response to xenobiotic stimulus gene expression transmission of nerve impulse neuronal action potential removal of superoxide radicals response to nutrient levels peripheral nervous system myelin maintenance positive regulation of superoxide anion generation regulation of T cell differentiation in thymus response to carbon monoxide cellular response to oxidative stress ectopic germ cell programmed cell death cellular response to potassium ion regulation of multicellular organism growth response to hydrogen peroxide superoxide anion generation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of GTPase activity positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process response to ethanol regulation of organ growth response to copper ion muscle cell cellular homeostasis thymus development response to axon injury hydrogen peroxide biosynthetic process negative regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis negative regulation of developmental process regulation of mitochondrial membrane potential heart contraction neurofilament cytoskeleton organization relaxation of vascular smooth muscle auditory receptor cell stereocilium organization cellular response to cadmium ion cellular response to ATP reactive oxygen species metabolic process response to antipsychotic drug action potential initiation positive regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of reproductive process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline