Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Thioredoxin 1 Antibodies

          Proteintech

          TXN Monoclonal Antibody (1F3C1)

          View all (40) Thioredoxin 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TXN Monoclonal Antibody (1F3C1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          TXN Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TXN Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TXN Antibody (66475-1-IG) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using Thioredoxin antibody (Product # 66475-1-IG, Clone: 1F3C1 ) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TXN Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TXN Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TXN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TXN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TXN Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TXN Antibody in Western Blot (WB)
          TXN Monoclonal Antibody (1F3C1)

          Product Details

          66475-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:20,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:600
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1F3C1

          Immunogen

          TXN Fusion Protein Ag6355 (1-105 aa encoded by BC003377)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MVKQIESKT AFQEALDAAG DKLVVVDFSA TWCGPCKMIK PFFHSLSEKY SNVIFLEVDV DDCQDVASEC EVKCMPTFQF FKKGQKVGEF SGANKEKLEA TINELV (1-105 aa encoded by B C003377)

          Target Information

          Thioredoxins (Trx) are small, multi-functional proteins with oxidoreductase activity and are ubiquitous in essentially all living cells. Trx contains a redox-active disulfide/dithiol group within the conserved Cys-Gly-Pro-Cys active site. The two cysteine residues in the conserved active centers can be oxidized to form intramolecular disulfide bonds. Reduction of the active site disulfide in oxidized Trx is catalyzed by Trx reductase with NADPH as the electron donor. The reduced Trx is a hydrogen donor for ribonucleotide reductase, the essential enzyme for DNA synthesis, and a potent general protein disulfide reductase with numerous functions in growth and redox regulations. Specific protein disulfide targets for reduction by Trx include protein disulfide-isomerase (PDI) and a number of transcription factors such as p53, NF-kB and AP-1 (T1-151). Trx is also capable of removing H2O2, particularly when it is coupled with either methionine sulfoxide reductase or several isoforms of peroxiredoxins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ADF; ATL-derived factor; DKFZp686B1993; MGC61975; oxidoreductase; RP11-427L11.1; SASP; Surface-associated sulphydryl protein; testicular tissue protein Li 199; Thioredoxin; thioredoxin delta 3; Trx; TRX1; TXN; TXN delta 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: TRDX; TRX; TRX1; Trx80; TXN; TXN1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10599

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7295

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding thioredoxin-disulfide reductase activity protein binding protein disulfide oxidoreductase activity protein homodimerization activity protein-disulfide reductase activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to radiation cellular homeostasis positive regulation of DNA binding cell redox homeostasis negative regulation of protein export from nucleus positive regulation of protein kinase B signaling cellular detoxification of hydrogen peroxide response to nitric oxide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline