Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • GARS Antibodies

          Proteintech

          GARS Monoclonal Antibody (2H9D3)

          View all (26) GARS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GARS Monoclonal Antibody (2H9D3)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GARS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GARS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GARS Antibody (67893-1-IG) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed A431 cells using GARS antibody (Product # 67893-1-IG, Clone: 2H9D3 ) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GARS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GARS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GARS Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          67893-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:20,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:400
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2H9D3

          Immunogen

          GARS Fusion Protein Ag8432

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1000 µg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          Aliquoting is unnecessary for -20°C storage.

          Target Information

          GARS is a glycyl-tRNA synthetase, one of the aminoacyl-tRNA synthetases that charge tRNAs with their cognate amino acids. This protein is an (alpha)2 dimer which belongs to the class II family of tRNA synthetases. The protein has been shown to be a target of autoantibodies in the human autoimmune diseases, polymyositis or dermatomyositis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 6.1.1.14; AIR synthase; AIRS; AP-4-A synthetase; Ap4A synthetase; Charcot-Marie-Tooth neuropathy 2D; Charcot-Marie-Tooth neuropathy, neuronal type, D; Diadenosine tetraphosphate synthetase; EC 2.1.2.29; GAR transformylase; GART; GARTF; Glycine--tRNA ligase; Glycyl-tRNA synthetase; Glycyl-tRNA synthetase 1; GlyRS; MGC47764; PAIS; PGFT; PRGS; storage granule protein 23; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMT2D; DSMAV; GARS; GARS1; Gena201; GENA202; GlyRS; HMN5; HMN5A; HMND5; Nmf249; RGD1559871; Sgrp23; SMAD1; SMAJI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P41250, (Rat) Q5I0G4, (Mouse) Q9CZD3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2617, (Rat) 297113, (Mouse) 353172

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical) activity aminoacyl-tRNA ligase activity glycine-tRNA ligase activity protein binding ATP binding transferase activity hydrolase activity ligase activity identical protein binding protein dimerization activity ATP:ATP adenylyltransferase activity aminoacyl-tRNA synthetase translational protein
          Process(es)
          translation tRNA aminoacylation for protein translation glycyl-tRNA aminoacylation diadenosine tetraphosphate biosynthetic process mitochondrial glycyl-tRNA aminoacylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline